Merck
HomeProdottiClinica e diagnosticaConservanti ProClin™
Conservanti ProClin™
Utilizzati in oltre 1.000 kit IVD registrati presso la FDA di produttori leader del settore diagnostico, i conservanti ProClin sono formulazioni idrosolubili tra le più efficaci del settore. A basse concentrazioni i prodotti contribuiscono a prolungare il periodo di validità dei reagenti per IVD, inibendo immediatamente in maniera efficace un ampio spettro di microrganismi. Proponiamo quattro formulazioni uniche di conservanti ProClin, mettendo a vostra disposizione una gamma diversificata di opzioni così da soddisfare ogni necessità.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 22
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 22
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 22 risultati
Pagina 1 di 2
ll conservante biocida ProClin™ inibisce in diversi punti il ciclo di Krebs dei microorganismi
I biocidi ProClin™ interagiscono con il ciclo di Krebs in quattro punti chiave: gli enzimi piruvato deidrogenasi, α-chetoglutarato deidrogenasi, succinato deidrogenasi e NADH deidrogenasi. Poiché il ciclo di Krebs, almeno in parte, è incluso nelle vie metaboliche di tutti i batteri e i funghi, la loro attività è ad ampio spettro.
I conservanti ProClin™ sono pronti per la distribuzione in comodi formati ideati per soddisfare tutti i processi e i volumi produttivi. Oltre alle nostre quattro formulazioni, forniamo anche prodotti accessori, come uno standard di riferimento ProClin™ e il kit ProClin™ Variety comprendente le diverse soluzioni ProClin™; questi due prodotti sono utili rispettivamente per le analisi e per la valutazione dell'uso dei biocidi ProClin™ in reagenti o saggi diagnostici specifici.
Il kit ProClin™ Variety (48119-U) contiene tutte e quattro le formulazioni in flaconcini da 5 mL ed è la scelta ottimale per i nuovi utilizzatori che desiderano valutare l'idoneità dei prodotti ProClin™ per le loro applicazioni. Scoprite la differenza tra le varie formulazioni nella tabella tecnica che segue. Volete provare i benefici di ProClin™ nel vostro reagente? Richiedete un campione.
Nonostante il profilo di sicurezza migliore, uno studio di un laboratorio indipendente ha rilevato che i prodotti ProClin™ mostrano un'efficacia equivalente o potenziata se confrontati con le principali alternative come il thimerosal e l'azoturo di sodio (sodio azide).
L'impiego dei conservanti ProClin™ è destinato esclusivamente allo sviluppo e alla produzione di saggi IVD.
Esclusione di responsabilità
Il prodotto non è destinato all'uso come biocida ai sensi delle normative mondiali sui biocidi, tra cui, a titolo esemplificativo, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell'EPA USA, la normativa europea sui biocidi, l'agenzia canadese per la gestione dei parassiti, la normativa turca sui biocidi, la legge coreana sulla gestione della sicurezza dei prodotti chimici e dei biocidi (K-BPR) e altre norme.
La gamma dei biocidi ProClin™ è disponibile con diverse formulazioni e in confezioni di differente formato, per soddisfare ogni esigenza.
Caratteristica
ProClin™ 150
ProClin™ 200
ProClin™ 300
ProClin™ 950
Principio attivo
(P.A.) %
CMIT/MIT
(1,5)
CMIT/MIT
(1,5)
CMIT/MIT
(3)
MIT
(9,5)
Stabilizzanti
Sali di Mg, 23-25%
Sali di Mg e Cu, 3%
Alchil carbossilato (senza sali)
Nessuno
Matrice
Acqua
Acqua
Glicole modificato
Acqua
Efficacia - Intervallo di pH
2,5 - 8,5
2,5 - 8,5
2,5 - 8,5
2 - 12
Efficacia - Temperatura
< 45 °C
< 45 °C
< 45 °C
< 90 °C
Dosaggio tipico
(W/W)
0,06 - 0,10%
(9 – 15 ppm P.A.)
0,06 - 0,10%
(9 – 15 ppm P.A.)
0,03 - 0,05%
(9 – 15 ppm P.A.)
0,053 - 0,158%
(50 – 150 ppm P.A.)
Scadenza
2 anni
18 mesi
3 anni
3 anni