Merck
Carta da filtro
Carte da filtro Whatman® per analisi qualitative e quantitative
Utilizzata comunemente nell'analisi quantitativa e qualitativa, la carta da filtro deve essere adattata all'applicazione in base alle sue caratteristiche fisiche. Esistono molti formati, materiali, tipi e gradi di carta da filtro per una varietà di applicazioni. Le carte da filtro Whatman® utilizzano solo materie prime di altissima qualità per garantire un'elevata riproducibilità e uniformità. Le carte da filtro Whatman® in cellulosa sono prodotte con rivestimenti in cotone di alta qualità trattati per ottenere un contenuto di α-cellulosa pari al 98%. È disponibile un'ampia selezione di carte da filtro Whatman® per soddisfare numerose applicazioni di laboratorio. Per comodità è disponibile anche la carta da filtro pre-piegata (piegata).
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 574
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 574
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Whatman® Qualitative Filter Paper
Le carte da filtro qualitative sono quelle che la maggior parte degli utenti considererebbe carte da filtro per uso generico, progettate per l'uso in separazioni analitiche e tecniche analitiche qualitative per la determinazione e l'identificazione di particelle, contaminanti o componenti di materiali. Le carte qualitative sono classificate in gradi di carta basati su varie proprietà, tra cui spessore, peso e ritenzione delle particelle. I gradi di carta qualitativa più comuni sono 1-6, 595, 597, 598 e 602, che trovano applicazione in diversi settori.
Carta da filtro quantitativa Whatman®
Le carte da filtro quantitative sono progettate per la preparazione dei campioni e l'analisi gravimetrica e sono tipicamente selezionate in base al livello di tenacità superficiale e al contenuto di ceneri richiesto per la procedura di filtrazione. Le carte quantitative sono trattate con acido per ridurre le ceneri, spesso a meno dello 0,01%. Questo basso contenuto di ceneri è utile per le analisi quantitative. Dopo la filtrazione o la raccolta del campione, la carta da filtro può essere incendiata e bruciata, lasciando pochissimi residui che potrebbero interferire nelle misurazioni a valle.
  • Carta da filtro senza ceneri: 0,007% di ceneri nominali per i gradi da 40 a 44 e un tipico 0,01% per i gradi 589; filtri molto puri adatti a un'ampia gamma di procedure critiche di filtrazione analitica.
  • Carta da filtro indurita a basse ceneri: 0,015% di ceneri nominali; trattata con un acido forte per rimuovere le tracce di metalli e produrre un'elevata resistenza al bagnato e agli agenti chimici; particolarmente adatta per la filtrazione Buchner dove la superficie dura e liscia del filtro facilita il recupero dei precipitati.
  • Carta da filtro indurita senza ceneri: 0,005% di ceneri nominali; indurita con acido per ottenere un'elevata resistenza al bagnato e agli agenti chimici con un contenuto di ceneri estremamente basso; la superficie tenace rende questi filtri adatti a un'ampia gamma di procedure di filtrazione critiche.
Cytiva™ Carta per blotting e cromatografia
La cartaWhatman® 3MM Chr è la carta per blotting più utilizzata al mondo. La carta di medio spessore (0,34 mm) è ampiamente utilizzata nell'elettroforesi per il sollevamento dei gel di sequenziamento e viene utilizzata dai ricercatori per i trasferimenti Southern, Northern e Western. La carta Chr 3MM è ora disponibile nei formati più utilizzati. GB005 è una carta spessa (1,5 mm) altamente assorbente, consigliata per le applicazioni in cui un minor numero di strati di carta blotting deve comunque garantire un'elevata capacità, compreso il blotting semi-secco delle proteine. GB003 è una carta per blotting di uso generale (0,8 mm) prodotta con materie prime pure ad alta assorbenza, utilizzata come supporto per gel di membrana. Questa carta spessa è consigliata per la lisi/denaturazione di colonie o placche e per i Western blot.
  • Cellulosa pura prodotta interamente da linters di cotone di altissima qualità senza additivi di alcun tipo. Garantisce l'assenza di contaminazione durante le fasi di trasferimento.
  • Prodotto e testato specificamente per le tecniche cromatografiche e di blotting. Questo garantisce la capacità di trascinamento e l'uniformità dell'azione capillare, importanti per ottenere trasferimenti puliti e uniformi durante il blotting.
  • Whatman® 3MM Chr è considerato lo standard industriale per le procedure di blotting.
  • Dimensioni convenienti disponibili in fogli tagliati con precisione secondo le dimensioni dei gel e delle membrane di trasferimento più diffuse. Consente un utilizzo "out-of-the-box"" ed elimina le variazioni da foglio a foglio.