Merck
HomeProdottiFiltrazioneMembrane filtranti da laboratorio
Membrane filtranti da laboratorio
Membrane filtranti Millipore
Le membrane filtranti da laboratorio, note anche come membrane a disco tagliato, sono utilizzate insieme ai portafiltro e ad altri componenti hardware in una varietà di applicazioni, tra cui la prefiltrazione, la filtrazione dei solventi, la chiarificazione dei campioni, la filtrazione sterilizzante, il monitoraggio dell'aria, la raccolta e l'analisi delle particelle e altre applicazioni biologiche e ambientali. Il nostro portafoglio completo di filtri da laboratorio e hardware di supporto ha aiutato generazioni di scienziati a raggiungere nuovi traguardi. Con le esigenze degli scienziati di oggi in cima ai nostri pensieri, abbiamo continuato a evolvere il nostro portafoglio per garantire che i nostri prodotti soddisfino gli standard più recenti e le linee guida normative, e per innovare nuovi materiali a membrana per le applicazioni emergenti.
Filtro a membrana MCE
Millipore® Membrane filtranti
Le membrane Millipore® hanno supportato la filtrazione di laboratorio nei settori accademico, farmaceutico e industriale fin dagli anni '50. Forniamo una gamma di prodotti chimici per membrane, tra cui gli esteri misti di cellulosa MF-Millipore®, il PVDF Durapore®, il polietersolfone Millipore Express® PLUS e il PTFE idrofilo e idrofobo.
Membrane filtranti
Membrane filtranti per la filtrazione di solventi organici e soluzioni acquose per HPLC e altri metodi analitici, e per l'uso nella preparazione dei campioni, nella chiarificazione, nella rimozione del particolato, nel campionamento, nella sterilizzazione dei filtri e nelle tecniche di separazione e retentazione.
Immagine al microscopio elettronico a scansione (SEM) dei filtri a membrana Durapore® PVDF
Acquista i prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 890
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 890