Merck
Membrane filtranti Millipore®
Filtro a disco tagliato Millipore
Produciamo un'ampia gamma di membrane filtranti con porosità e diametri diversi per soddisfare ogni esigenza. Che si tratti di filtrare solventi, fasi mobili o soluzioni per HPLC e altre applicazioni cromatografiche, oppure di raccogliere e preparare campioni per l'analisi, i filtri Millipore® offrono una filtrazione costante e affidabile per i metodi analitici. Con oltre 70 anni di esperienza, forniamo filtri di alta qualità per risultati accurati e costanti.
Stiamo utilizzando plastiche più sostenibili incorporando polimeri provenienti da fonti rinnovabili nei nostri imballaggi e riducendo la nostra dipendenza dalle tradizionali fonti di petrolio. Questo cambiamento ci offre l'opportunità di ridurre la nostra impronta di carbonio nella produzione di plastica. In linea con questo impegno, i prodotti a membrana Millipore® sono ora confezionati utilizzando materiali certificati ISCC PLUS.
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 463
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 463
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Caratteristiche del filtro a membrana
  • Compatibilità chimica: il materiale del filtro deve essere compatibile con la natura chimica della sostanza da filtrare per evitare cedimenti strutturali. È importante considerare sia la compatibilità dei campioni liquidi che dei soluti disciolti che possono interagire con la membrana.
  • Bagnabilità: per la filtrazione dei liquidi, la membrana deve essere bagnabile con il fluido da filtrare. Le membrane idrofile sono facilmente bagnabili con acqua e sono preferibili per il filtraggio di soluzioni acquose. Le membrane idrofobe sono consigliate per la filtrazione dei gas, i solventi a bassa tensione superficiale e lo sfiato, e possono essere bagnate con solventi organici come il metanolo, consentendo la filtrazione sia di liquidi acquosi che di solventi organici.
  • Dimensione dei pori: la dimensione dei pori fornisce un'indicazione del diametro massimo dei pori e può essere correlata alla capacità della membrana di filtrare particelle di una certa dimensione. Il punto di bolla e il test di ritenzione batterica sono due metodi comunemente utilizzati per misurare la dimensione dei pori.
  • Diametro: il diametro, le dimensioni e la forma del filtro vengono selezionati in base all'apparecchiatura utilizzata per la filtrazione o la raccolta dei campioni.
  • Portata: definita come il tempo necessario affinché il flusso attraversi il filtro, la portata può essere misurata per l'aria o per i liquidi. La portata generalmente diminuisce con la diminuzione della dimensione dei pori, ma la modifica del materiale della membrana, dello spessore, della porosità e dell'architettura dei pori può comportare differenze nella portata.
  • Legame dell'analita: il legame dell'analita si riferisce alla perdita di analiti durante la filtrazione, con conseguente filtrato con una composizione molecolare diversa da quella prevista. Le membrane con funzionalità limitata (ad esempio PVDF, PTFE) mostrano un legame dell'analita molto basso, mentre le membrane con funzionalità superiore (ad esempio nylon, MCE) mostrano un livello elevato di legame dell'analita.
  • Proprietà ottiche: quando si analizzano visivamente i retentati, le proprietà ottiche della membrana devono essere compatibili con il metodo di imaging, in modo tale che la membrana fornisca uno sfondo uniforme su tutta la superficie del campione e non introduca rumore aggiuntivo durante il test.
  • Sostanze estraibili: le sostanze estraibili sono contaminanti presenti nel filtrato finale che hanno origine nel filtro o nel dispositivo. Le sostanze estraibili dal filtro si presentano in tre tipi diversi: distacco di materiali filtranti o sostanze estraibili particellari, sostanze chimiche residue dal processo di fabbricazione e sostanze chimiche di modifica della superficie che si staccano dal filtro. La presenza di sostanze estraibili può anche essere correlata alla compatibilità chimica della membrana con la soluzione filtrata. In generale, se una membrana non è chimicamente compatibile con la soluzione, nel filtrato si osserva un livello più elevato di sostanze estraibili.
  • Ritenzione: la ritenzione è la capacità di una membrana di trattenere la particella o la molecola di interesse. 
Prefiltrazione e filtri di profondità
  • Prefiltrazione: la prefiltrazione utilizza filtri a membrana a pori larghi per rimuovere particelle di grandi dimensioni, come sporco o sedimenti, dai campioni prima della filtrazione con un filtro a membrana a pori più piccoli. L'uso della prefiltrazione nella preparazione dei campioni può prevenire l'intasamento o l'incrostazione prematura del filtro.
  • Filtri a profondità: i filtri a profondità trattengono le particelle al loro interno anziché sulla superficie del filtro. Grazie alla loro elevata capacità di ritenzione delle particelle, i filtri a profondità sono spesso utilizzati per la prefiltrazione.
  • Leganti: comunemente utilizzati in materiali non tessuti a base di fibre, i leganti conferiscono forma e resistenza al prodotto finale. Sebbene i leganti siano utilizzati abitualmente nei filtri in fibra di vetro, questi additivi riducono la stabilità termica e possono causare la contaminazione del campione da parte di sostanze estraibili.
  • Filtri a rete: con pori grandi e uniformi, la struttura a rete dei filtri a rete viene utilizzata per rimuovere particelle di grandi dimensioni (ad esempio cellule, proteine, sporco) per la chiarificazione della soluzione nell'analisi delle particelle.
Come scegliere un filtro Millipore® in base al tipo di membrana
Immagine al microscopio elettronico a scansione di una membrana filtrante in fibra di vetro
Fibra di vetro
  • Tipicamente utilizzata per filtrare particelle di grandi dimensioni o soluzioni viscose
  • Utilizzata nella prefiltrazione, nel monitoraggio dell'aria, nella raccolta di particelle, nel conteggio a scintillazione e nell'analisi gravimetrica
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di una membrana in esteri misti di cellulosa (MCE)
Esteri misti di cellulosa (MCE)
  • Prodotti da acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa biologicamente inerti
  • La membrana per uso generico più utilizzata
Visualizza i prodotti
Immagine SEM di una membrana in nylon Testo alternativo: Immagine al microscopio elettronico a scansione di una membrana in nylon
Nylon
  • Ampia compatibilità chimica
  • Basso contenuto di sostanze estraibili PFAS
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di una membrana in policarbonato
Policarbonato (PCTE)
  • Pori ben definiti e superficie liscia e trasparente, ideale per l'uso con microscopia ottica o elettronica
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di una membrana in polietersulfone (PES)
Polietersulfone (PES)
  • Millipore Express® PLUS PES presenta velocità di flusso elevate e basso legame proteico
  • Stabilità termica, durata e resistenza alle soluzioni acide e alcaline
  • Basso contenuto di PFAS estraibili
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di una membrana in polipropilene
Polipropilene
  • Elevata compatibilità con i solventi e stabilità termica
  • Basso contenuto di PFAS estraibili
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di un filtro in politetrafluoroetilene (PTFE)
Politertrafluoroetilene (PTFE)
  • Elevata resistenza, bassi livelli di sostanze estraibili, ampia compatibilità chimica
  • Il PTFE idrofilo viene solitamente utilizzato per filtrare soluzioni acquose
  • Il PTFE idrofobo è tipicamente utilizzato per il filtraggio di solventi organici e gas
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di un filtro a membrana in cloruro di polivinilidene (PVC)
Cloruro di polivinilidene (PVC)
  • Utilizzato preferibilmente per l'analisi gravimetrica per quantificare particelle di silice, nerofumo o quarzo presenti nell'aria
  • Comunemente utilizzato nei metodi di monitoraggio dell'aria
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di un filtro a membrana in polivinilidenfluoruro (PVDF)
Polivinilidenfluoruro (PVDF)
  • Il PVDF idrofilo Durapore® presenta il più basso legame proteico
  • Il PVDF Durapore® idrofobo presenta un elevato legame proteico
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di un filtro al quarzo
Quarzo
  • Nessuna reazione del filtro superficiale con gas acidi
  • Inerte
  • Adatto per misurare concentrazioni di metalli pesanti e piccole quantità di particelle
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di un filtro a membrana in argento
Argento
  • Elevata resistenza alle sollecitazioni termiche e alle sostanze chimiche aggressive
  • Basso background per analisi sensibili di diffrazione dei raggi X.
  • Specificato in molti metodi Standardizzati di monitoraggio dell'aria
Visualizza i prodotti
Immagine al microscopio elettronico a scansione di un filtro a membrana sintetica Strat-M®
Membrana Strat-M®
  • Modello sintetico, non di origine animale, per test di diffusione transdermica
  • Predittivo della diffusione nella pelle umana senza variabilità da lotto a lotto, limitazioni di sicurezza o di conservazione
Visualizza i prodotti
Come scegliere un filtro Millipore® in base al volume
Il diametro del filtro viene selezionato in base al volume del campione e deve essere adatto all'apparecchio o al supporto filtro utilizzato per la filtrazione.
Volume del campione
Diametro filtro consigliato
1 – 10 mL
13 mm
10 – 100 mL
25 - 33 mm
100 mL – 1 L
33 mm – 50 mm
1 – 8 L
>50 mm
Come scegliere un filtro Millipore® in base alla dimensione dei pori
La dimensione dei pori fornisce un'indicazione del diametro massimo dei pori e può essere correlata alla capacità della membrana di filtrare particelle di una determinata dimensione.
Dimensione dei pori
Applicazione
Da 0,025 a 0,05 µm
Microdialisi; analisi di oligoelementi e particelle di piccole dimensioni
0,1 µm
Rimozione dei micoplasmi
Da 0,20 a 0,22 µm
Filtrazione sterilizzante e pulizia ultraprofonda di soluzioni acquose e solventi organici (ad es. HPLC)
0,45 µm
Chiarificazione di soluzioni acquose e solventi organici
0,8 µm
Rimozione di particelle grossolane e rimozione di batteri
10 µm
Rimozione delle particelle visibili
100 µm
Rimozione di sabbia, carbone attivo, resine a perline