Filtri per siringhe
I filtri a siringa sono dispositivi monouso a membrana utilizzati per la rimozione di impurità particellari da campioni liquidi e gassosi prima dell'analisi con metodi quali HPLC, cromatografia ionica, gascromatografia, ICP e test di dissoluzione. Una corretta filtrazione dei campioni migliora la qualità e la coerenza dei risultati analitici e riduce i tempi di inattività degli strumenti. I filtri per siringa monouso sono comunemente utilizzati per una filtrazione rapida ed efficiente. La scelta deve essere fatta in base all'applicazione. I filtri per siringa sterili sono utilizzati per sterilizzare le soluzioni o chiarificare le soluzioni sterili, mentre i filtri per siringa non sterili sono utilizzati per la filtrazione generale e la purificazione dei campioni. I filtri per siringa sono classificati in base a due caratteristiche essenziali: la membrana e l'alloggiamento del filtro. Entrambe le caratteristiche devono essere compatibili con l'applicazione e la soluzione da filtrare. Le membrane dei filtri per siringa vengono abbinate in base alla composizione, al diametro del filtro e alla dimensione dei pori, mentre gli alloggiamenti dei filtri per siringa vengono abbinati alle applicazioni finali in base alla composizione e al formato.
Prodotti
Risorse correlate
- Filtri da siringa Millex®
Scegliete i vostri filtri da siringa Millex® in versione sterile o non sterile. Mettiamo a vostra disposizione un'ampia gamma di membrane e di contenitori della membrana, anche per HPLC, UHPLC e test di dissoluzione.
Filtri per siringa Millex®
Caratterizzati da una ridotta perdita di campione grazie a volumi di ritenzione minimi, i filtri per siringa Millex® sono ideali per l'uso in una varietà di applicazioni, tra cui la preparazione di campioni HPLC, la filtrazione di antibiotici e additivi per colture tissutali e i test di dissoluzione. Il nostro processo di produzione controllato garantisce prestazioni affidabili dei filtri. I nostri dispositivi sterili includono un certificato di qualità. Disponibili con diverse membrane e opzioni di alloggiamento, i filtri per siringa Millex® sono compatibili con una varietà di solventi e tipi di campioni.
- Progettato per la filtrazione sterile e non sterile di piccoli volumi (1-200 mL)
- Prodotto con membrane Millipore® di alta qualità
- Disponibili in diametri da 4, 13, 25, 33 e 50 mm
- Il volume minimo di hold-up riduce la perdita di campione
- Opzioni di membrana a bassa estraibilità e basso legame
Filtri per siringaWhatman®
- Whatman® Puradisc® filtri per siringa combinano qualità premium e risparmio e sono ideali per una filtrazione rapida ed efficiente di campioni fino a volumi di 100 mL.
- I filtri per siringa Watman® Puradisc® Aqua sono progettati specificamente per la filtrazione di campioni ambientali prima dell'analisi di COD e DOC. Le membrane utilizzate in questi dispositivi sono prelavate prima dell'assemblaggio per ridurre il livello di carbonio organico.
- I filtri per siringaWhatman® Uniflo sono dispositivi di filtrazione monouso per la rimozione di solidi da campioni liquidi prima di analisi quali HPLC e spettrofotometria UV/Vis. Sono disponibili in una varietà di membrane con dimensioni dei pori di 0,2 μm o 0,45 μm, sono dotati di un alloggiamento in polipropilene e includono opzioni sterili e non sterili.
- I filtri per siringaWhatman® ReZist® sono progettati specificamente per essere resistenti ai solventi organici. Questi filtri sono ideali per la chiarificazione di solventi organici aggressivi.
- I filtri per siringaWhatman® Spartan® forniscono una filtrazione riproducibile di soluzioni organiche e acquose per la preparazione di campioni per cromatografia liquida ad alte e altissime prestazioni (HPLC e UHPLC). Per garantire la coerenza da lotto a lotto, questi filtri sono testati e certificati per l'assenza di sostanze che assorbono i raggi UV alle lunghezze d'onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile.
- I filtri per siringaWhatman® Roby sono progettati specificamente per i sistemi di filtrazione automatizzati. Il design dell'alloggiamento in polipropilene garantisce un trasporto agevole dalla piattaforma girevole di stoccaggio al sito di filtrazione.
- I filtri per siringaWhatman® Anotop® sono caratterizzati da una membrana inorganica Anopore® in ossido di alluminio in un alloggiamento in polipropilene e sono progettati specificamente per la preparazione di campioni per la successiva analisi in cromatografia ionica e HPLC. Questi dispositivi assicurano livelli molto bassi di lisciviazione degli anioni per i test di cromatografia ionica.
- I filtri per siringaWhatman® GD/X sono filtri ad alta viscosità che incorporano un prefiltro per consentire la filtrazione di materiale viscoso, denso o altrimenti difficile da filtrare con un elevato contenuto di solidi, come nei campioni per analisi ambientali e alimentari.
- I filtri per siringhe monouso GD/XP diWhatman®, una modifica della linea GD/X, utilizzano un prefiltro in polipropilene, rendendo i GD/XP adatti a campioni che richiedono l'analisi di ioni inorganici.
Filtri per siringa Corning®
I filtri per siringa non sterili certificati HPLC sono disponibili con membrane in nylon, cellulosa rigenerata o politetrafluoretilene (PTFE) in un alloggiamento in polipropilene per una maggiore resistenza chimica. I filtri per siringa sterili per colture tissutali sono disponibili con membrane in PES, cellulosa rigenerata o acetato di cellulosa privo di tensioattivi in alloggiamenti in polipropilene o copolimero acrilico. Il filtro a disco più grande, del diametro di 50 mm, ha una membrana in PTFE e un alloggiamento in polipropilene con connettori per tubi flessibili ed è ideale per la filtrazione di solventi o gas aggressivi e per le applicazioni che richiedono lo sfiato sterile dei gas. Avendo una membrana idrofobica, sono ideali anche per proteggere le linee e le pompe del vuoto.
Whatman® Mini-UniPrep® Filtri senza siringhe
Whatman® I filtri senza siringa Mini-UniPrep® rappresentano un modo più rapido e semplice per rimuovere il particolato dai campioni da preparare per l'analisi in cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) e in cromatografia liquida ad altissime prestazioni (UHPLC). Mini-UniPrep® è un dispositivo di filtrazione preassemblato composto da una camera di capacità 0,4 mL e da uno stantuffo. Lo stantuffo contiene una membrana di filtrazione a un'estremità e un tappo/setto pre-attaccato all'altra. Lo stantuffo viene premuto attraverso il campione nella camera esterna e la pressione positiva spinge il filtrato nel serbatoio dello stantuffo. L'aria fuoriesce dal foro di sfiato finché l'anello di bloccaggio non viene innestato, garantendo una chiusura ermetica. In pochi secondi il Mini-UniPrep® può essere inserito in qualsiasi dispositivo in grado di contenere fiale da 2 ml per l'iniezione nello strumento. Il dispositivo Mini-UniPrep® è progettato per essere inserito in qualsiasi autocampionatore in grado di contenere fiale da 12 x 32 mm. In alternativa, il setto può essere forato con un ago e il campione può essere prelevato per l'iniezione manuale in un analizzatore. Utilizzabile con la robotica standard su strumenti HPLC con aghi sensibili, consente una maggiore produttività. Per l'utilizzo in analisi HPLC/UHPLC di routine, saggi compositi, precipitazione di proteine, test di solubilità, test di dissoluzione e filtrazione dei campioni.