Merck
Glicole polietilenico (PEG e PEO)
Formula di struttura del glicole polietilenico C2H4O
Il glicole polietilenico (PEG), detto anche ossido di polietilene (PEO) o poliossietilene (POE), è un polietere sintetico, idrofilo e biocompatibile. Normalmente, la sigla PEG viene utilizzata per riferirsi a materiali con peso molecolare inferiore a 20.000 g/mol, mentre con PEO si intendono le catene di peso molecolare superiore a 20.000 g/mol. Questi polimeri sono solubili in acqua e in numerosi solventi organici come etanolo, acetonitrile, toluene, acetone, diclorometano, esano e cloroformio.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 330
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 330
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
molecular weight.default
Determinazione del prezzo
molecular weight.default
Mn 380-420, average Mn 400
molecular weight.default
average mol wt 8,000
molecular weight.default
Mn 5,000-7,000, average Mn 6,000
molecular weight.default
average Mn 500
molecular weight.default
average Mn 3,350
molecular weight.default
average Mn 250
molecular weight.default
molecular weight.default
average Mv 100,000 (nominal)
molecular weight.default
average Mn 200
molecular weight.default
molecular weight.default
average Mv 600,000 (nominal)
molecular weight.default
molecular weight.default
molecular weight.default
molecular weight.default
Mn 285-315, average Mn 300
molecular weight.default
Mn 3,500-4,500, average Mn 4,000
Applicazioni dei PEG
I PEG sono polimeri non tossici comunemente utilizzati per scopi di bioconiugazione e per la funzionalizzazione di superfici, nella ricerca biomedica, per fini di drug delivery e di ingegneria tissutale e, infine, nei settori alimentari e dei cosmetici. Con PEGilazione si intende la coniugazione, o formazione di un legame covalente, tra la catena di un PEG e una molecola. Attraverso la PEGilazione è possibile migliorare la biocompatibilità e la solubilità in acqua, la stabilità e le proprietà farmacocinetiche degli agenti terapeutici così da aumentarne sicurezza ed efficienza in prodotti diagnostici mirati e nel drug delivery. Gli idrogeli di PEG sono comunemente usati per il rilascio controllato di agenti terapeutici, negli scaffold per colture cellulari, in medicina rigenerativa, per la guarigione delle ferite e l'ingegneria tissutale.
Derivati del PEG e linker a base di PEG
Offriamo una vasta scelta di PEG ben definiti in un ampio intervallo di pesi molecolari e con una grande scelta di funzionalizzazioni terminali, reattività e architetture polimeriche.
  • PEG eterobifunzionali
  • PEG omobifunzionali
  • PEG monofunzionali
  • Dendrimeri di PEG e PEG multi-braccia
  • Copolimeri di PEG
  • Standard di PEG per GPC
  • PEG e oligoetilenglicole
  • Polveri di ossido di polietilene
  • PEG ad elevato grado di purezza degli oligomeri
Per informazioni più approfondite, comprendenti le quattro caratterizzazioni generali, le principali applicazioni industriali e i prodotti correlati, si rimanda alla nostra Brochure su glicole polietilenico (PEG) e ossido di polietilene (PEO).