Merck
Prodotti Roche Life Science
Illustrazione dettagliata di alcuni flaconi di prodotti chimici Roche<sup>&reg;</sup> e di una confezione con un&apos;etichettatura chiara, comprendente i simboli di pericolo e le istruzioni di sicurezza, su sfondo bianco.
Le scoperte avvengono non solo grazie alla ricerca e a una profonda conoscenza dei processi biologici, ma anche grazie agli strumenti molecolari disponibili al momento. I progressi della ricerca spesso ricorrono a un approccio multidisciplinare che include la genomica, la proteomica e l’analisi cellulare. Per aiutarvi nelle prossime scoperte, vi offriamo in esclusiva l'intero portafoglio dei reagenti biochimici Roche, nonché una gamma completa dei loro prodotti per la purificazione degli acidi nucleici e per la qPCR. Con uno spirito di innovazione collaborativa, la partnership con Roche combina il corposo bagaglio di competenze di entrambi e la spinta verso l'eccellenza costante nella qualità dei prodotti, con l'intento di offrire un'esperienza senza soluzione di continuità e una gamma di strumenti molecolari avanzati di prim'ordine. Per ulteriori informazioni sulla portata della nostra esclusiva collaborazione con Roche, visitate la pagina dedicata al contratto di distribuzione sottoscritto con Roche.
Questa pagina in breve
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 442
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 442
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Pionieri e attuali leader nel campo della PCR, Roche con i suoi prodotti per la purificazione degli acidi nucleici, la PCR e la qPCR assicura la qualità della vostra ricerca sin dalle prime fasi. Inoltre, la nostra gamma di reagenti per la transfezione del DNA, l'isolamento delle cellule e le analisi funzionali e i nostri inibitori delle proteasi e delle fosfatasi forniscono soluzioni dalla A alla Z per tutti i protocolli di espressione di geni e proteine. Vi invitiamo a esplorare le nostre offerte e a scoprire come possiamo aiutarvi nelle vostre prossime scoperte.
Ricerche di genomica
Reagenti e protocolli per PCR, qPCR, RT-PCR, RT-qPCR, e marcatura con DIG.
Tecnica essenziale in praticamente ogni laboratorio di biologia molecolare, la reazione a catena della polimerasi (PCR) è un metodo facile ed economico per amplificare frammenti specifici di DNA di diversi ordini di grandezza. I nostri kit specifici sono stati ottimizzati per una varietà di applicazioni della PCR. La Taq DNA polimerasi FastStart™, consentendo l'allestimento della reazione di PCR a temperatura ambiente con i reagenti per PCR hot start, è compatibile anche con gli allestimenti automatizzati.  
Che abbiate bisogno dei prodotti per PCR Kapa Biosystems per l'estrazione e l'amplificazione del DNA o dei prodotti per qPCR e qRT-PCR Kapa basati su reagenti SYBR® Green, siamo in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze. Il reagente per qPCR basata su SYBR® Green contiene un colorante fluorescente che legandosi alle molecole di DNA a doppio filamento permette al ricercatore di quantificare il DNA amplificato. I reagenti per qPCR basati su sonde, come la mix FastStart™ Universal Probe Master (ROX), sono compatibili con tutti gli strumenti per real-time PCR che usano ROX per la normalizzazione. Per applicazioni di RT-PCR/qRT-PCR, il kit Transcriptor One-Step RT-PCR è progettato per l’analisi rapida, sensibile e specifica dell’RNA mediante end-point RT-PCR. Le altre applicazioni di marcatura degli acidi nucleici sono facilmente soddisfatte dal sistema DIG, ideale per qualunque esigenza di ibridazione su membrana e in situ
Analisi di proteomica
Reagenti e protocolli per la stabilizzazione delle proteine
E’ fondamentale prevenire la degradazione o l'aggregazione della proteina di interesse, in quanto tali fattori possono facilmente avere un impatto negativo sulla struttura e la funzionalità complessive della proteina. Ciò può essere ottenuto aggiungendo degli inibitori delle proteasi e delle fosfatasi ai tamponi e alle soluzioni. Ampiamente citati in letteratura, gli inibitori delle fosfatasi e delle proteasi PhosSTOP™ e cOmplete™ Roche, sono formulazioni in compresse, versatili e facili da usare che inibiscono rispettivamente un'ampia gamma di fosfatasi e proteasi. Nel cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete™, ciascuna delle compresse idrosolubili contiene una miscela diversificata di inibitori di metalloproteasi e di serina e cisteina proteasi, per assicurare la protezione delle proteine isolate da quasi tutti i tipi di tessuti o cellule. A sua volta, il cocktail di inibitori delle fosfatasi PhosSTOP™ in compresse consiste in una formulazione idrosolubile a rapida dissoluzione contenente una miscela proprietaria di inibitori di fosfatasi acide e alcaline, serina/treonina fosfatasi e proteina tirosina fosfatasi. 
Ricerche di biologia cellulare
Reagenti e protocolli per lo studio delle funzioni cellulari, l'isolamento e la transfezione delle cellule
La transfezione è una tecnica ampiamente utilizzata per lo studio e la modulazione dell'espressione genica attraverso l'introduzione di DNA o RNA nelle cellule eucariotiche. Creati per offrire elevata efficienza di transfezione, facilità di utilizzo e riproducibilità, i reagenti per transfezione X-tremeGENE™ permettono di preservare una quota maggiore di cellule vive con risultati fisiologicamente più pertinenti, sia nel caso dei reagenti per transfezione che di quelli per silenziare l'espressione genica tramite siRNA. Sebbene esistano molte tecniche per generare dati da popolazioni cellulari eterogenee, spesso risulta più informativo separare e analizzare i singoli sottotipi cellulari. Gli enzimi collagenasi e Liberase™ di grado ricerca sono adatti all'uso su un'ampia gamma di tipologie di cellule e tessuti. Ancora, la conoscenza della funzione cellulare risulta preziosa anche per valutare la salute cellulare o per suggerire se un potenziale farmaco possa essere citotossico. Il portafoglio di reagenti biochimici di Roche comprende kit ELISA ottimizzati per la misurazione della proliferazione e della morte cellulare.
Partner per le attrezzature di laboratorio
Siamo orgogliosi di collaborare con aziende rinomate per offrire attrezzature di laboratorio della miglior qualità tra le quali i cataloghi Brand®, Corning®, Cytiva™ ed Eppendorf®. Scoprite l’assortimento di questi prodotti per trovare l’articolo più indicato per le esigenze del vostro laboratorio.
Un puntale per una pipetta di laboratorio BrandTech<sup>&reg;</sup>. Il puntale &egrave; trasparente e si trova al centro dell&apos;immagine, su sfondo azzurro. Sullo sfondo &egrave; visibile lo shaft della pipetta.
Prodotti Brand®
Articoli in vetro e plastica, soluzioni per lo stoccaggio, dispenser da bottiglia, pipette e puntali, cuvette e consumabili per colture cellulari e PCR dei marchi Brand® GmbH e BrandTech®.
Un ambiente di laboratorio con vari articoli da laboratorio in vetro e plastica di marchio Corning<sup>®</sup>. Gli elementi chiave sono una grande bottiglia di vetro parzialmente riempita con un liquido rosso, chiusa da un tappo rosso. C&apos;&egrave; anche una pipetta, o forse un contagocce, inserita in un altro contenitore. Lo sfondo &egrave; azzurro.
Prodotti e attrezzature di laboratorio Corning®
Articoli da laboratorio in plastica e vetro, membrane filtranti, materiali per colture cellulari e attrezzature per le life science a marchio Corning®.
Un assortimento di prodotti da laboratorio Cytiva™ utilizzati per la ricerca nel drug discovery e per il bioprocesso di agenti terapeutici. I prodotti sono disposti su uno sfondo blu e comprendono flaconi Whatman<sup>®</sup> per la filtrazione di laboratorio, colonne e resine cromatografiche Amersham™ e altri reagenti.
Prodotti Cytiva™
Prodotti Cytiva™ per le ricerche di drug discovery e il bioprocesso di agenti terapeutici, tra i quali i prodotti Whatman® per la filtrazione di laboratorio, le colonne e le resine cromatografiche Amersham™, reagenti per colture cellulari e prodotti per la preparazione di campioni proteici, il blotting e l’analisi di proteine.
Un assortimento di attrezzatura da laboratorio Eppendorf su sfondo giallo. Esso comprende diversi tipi di pipette con i relativi puntali, alcune disposte su rack, provette coniche e da microcentrifuga di diversi formati e, infine, piastre da microtitolazione con e senza coperchio. In posizione centrale tra altri articoli, si osserva un dispenser con impugnatura rossa.
Prodotti Eppendorf®
Provette coniche e per microcentrifuga, pipette e puntali, dispenser, centrifughe, piastre per microtitolazione, miscelatori, spettrometri e attrezzature per PCR a marchio Eppendorf®.