Merck
Prefiltri per la chiarificazione
Esempi di prefiltri per la chiarificazione usati nelle produzioni farmaceutiche e biofarmaceutiche
I prefiltri per la chiarificazione Clarigard® e Polygard® rimuovono i particolati in passaggi diversi della produzione biofarmaceutica. Questi filtri in polipropilene sono disponibili come capsule o come cartucce, in varie dimensioni, per adattarsi alle differenti esigenze applicative.
  • I filtri Clarigard®, dotati di una capacità di ritenzione di particelle del 99,99%, proteggono le operazioni a valle e garantiscono un basso tenore di estraibili e un’ampia compatibilità chimica.
  • I filtri Polygard® garantiscono un’elevata capacità di trattenere i contaminanti con una pressione differenziale minima. Questi filtri vengono classificati in base al grado di filtrazione nominale e si possono usare per rimuovere il particolato da liquidi e gas in numerose applicazioni. 
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 484
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 484