Merck
Contenitori per filtri
L'immagine mostra quattro cartucce filtranti, ciascuna di dimensioni diverse, accomunate dalla loro tonalità bianca immacolata
La nostra competenza nell'ambito della progettazione, dell'ingegnerizzazione e della produzione di contenitori per filtri ci consente di soddisfare le esigenze dell'industria biofarmaceutica e i rigorosi requisiti degli enti di normazione internazionali. Offrendo prestazioni sicure e affidabili e uniformità nelle separazioni, i nostri contenitori soddisfano le complesse esigenze di un'ampia gamma di applicazioni di processo.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 226
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 226
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 226 risultati
Risorse correlate
Scoprite i contenitori Series 4000™ a cartuccia singola
La nostra linea di contenitori cilindrici per filtri Series 4000™ a cartuccia singola propone un assortimento di modelli preconfigurati in grado di soddisfare ogni esigenza di filtrazione e di processo. Sono disponibili in versione in linea e a T, con tubi di dimensioni a scelta in un ampio intervallo di misure.
  • Disponibili e pronti per la spedizione al vostro stabilimento
  • Volume morto ridotto per minimizzare la perdita di prodotto
  • Grande facilità di pulizia (CIP/SIP)
  • Documentazione arricchita, per garantire la conformità normativa
Per ogni contenitore vengono impiegati componenti in acciaio inossidabile collaudati, a garanzia di qualità e prestazioni di livello costante. Sono disponibili alcuni formati con base con codice 7, specifica per applicazioni critiche, oltre a una linea completa di cartucce filtranti per ogni esigenza applicativa. 
Contenitori sanitari Millidisk® per cartucce
I contenitori per cartucce Millidisk® sono progettati per gestire le fasi di filtrazione sterilizzante più critiche delle applicazioni industriali. Alcune applicazioni tipiche sono: filtrazione sterilizzante di soluzioni acquose e a base di solventi, ventilazione sterilizzante di serbatoi e filtrazione sterilizzante di gas.
Contenitori sanitari Milligard® per cartucce
I contenitori Milligard® sono ideali per la filtrazione di liquidi o gas con le cartucce Millipore, codice M.
Contenitori Millistak+® e Millistak+® HC
I contenitori per filtrazione Millistak+® in acciaio inox 316L sono progettati per la chiarificazione di liquidi ad alta capacità. Disponibili in diverse dimensioni e pertanto compatibili con un'ampia gamma di volumi di processo, i contenitori Millistak+® sono il complemento perfetto, grazie a capacità di rimozione, prestazioni affidabili ed efficienza, della nostra vasta linea di cartucce filtranti Millistak+® e Millistak+® HC.
Contenitori sanitari Optiseal® per cartucce
Il contenitore Optiseal® è stato progettato per la filtrazione sterilizzante di soluzioni acquose e di gas con i filtri a cartuccia Optiseal®. È dotato di sfiati, scarichi e raccordi facili da pulire e che consentono una sterilizzazione completa.