Filtri per gas e sfiati
Filtri a cartuccia e a capsula Aervent® per gas e sfiati
I filtri per gas, per sfiati o per aria contenenti membrane idrofobiche sono utilizzati in tutti i processi di produzione biologica come sfiati per mantenere una pressione prossima all'ambiente nei serbatoi di lavorazione e nei sistemi chiusi. Questi filtri impediscono l'ingresso di microrganismi avventizi e il rilascio di aerosol di prodotto nell'ambiente.
La scelta dei filtri per gas è guidata dalla posizione del filtro, dal dimensionamento, dalla sterilizzazione e dalla necessità di test di integrità. I nostri filtri dell'aria sterilizzanti sono disponibili sia in formato cartuccia che in formato capsula monouso e sono supportati dalla documentazione necessaria per la conformità ai requisiti normativi. Ogni filtro di grado sterilizzante viene testato per verificarne l'integrità durante la produzione.
Per un aiuto nella scelta del filtro giusto per il vostro processo, contattateci.
Prodotti
| Compatibile con Gamma | Compatibile con autoclave & Steam in Place |
|---|---|
Filtri SPG Millipore Express®
| Filtri Aervent®
|
Filtri Aerex®
|
- Filtri a capsula Millipore Express® SPG (Sterile Phobic Gamma) contengono una membrana idrofobica di grado sterilizzante da 0,2 μm in polietersulfone (PES). Questi filtri compatibili con i raggi gamma sono la scelta preferita per le applicazioni di filtrazione e sfiato dei gas monouso.
- Filtri a capsula e a cartuccia Aervent® contengono una membrana idrofobica di grado sterilizzante da 0,2 µm in politetrafluoroetilene (PTFE) e sono consigliati per le fasi di sfiato critiche che richiedono capacità di ritenzione batterica e virale convalidate. Le nostre capsule Aervent®-50, più piccole, sono progettate per applicazioni di sfiato di linee gas e aria su piccola scala che necessitano di un filtro in grado di rimuovere particelle e microrganismi superiori a 0,2 µm. Questi filtri possono essere sterilizzati in autoclave.
- I filtri a cartuccia Aerex® contengono una membrana in politetrafluoroetilene (PTFE) di grado sterilizzante da 0,2 μm e rappresentano un'opzione economica per la rimozione di batteri e virus da flussi di gas umidi. Questi filtri possono essere sterilizzati mediante trattamento in autoclave.
Conformità
Tutti i filtri Millipore Express®, Aervent® e Aerex® sono progettati, sviluppati e prodotti in conformità a un sistema di gestione della qualità approvato da un ente accreditato che ha registrato uno standard di sistemi di qualità ISO 9001 e sono supportati da un certificato di qualità.
Risorse correlate
- Data Sheet: Gamma Stable Opticap® XL Capsule Filters with Millipore Express® SPG Hydrophobic Membrane
Gamma stable sterilizing-grade gas filters with superior flow rates for single-use applications.
- App Note: Efficient Vent Filtration for Single-Use Bioreactors
The purpose of this study was to benchmark the performance of Millipore® Express SPG capsules in the Opticap® XL5 format with other commercially available vent filters in a 14-day mock bioreactor run.
- App Note: Improved Vent Filtration for Large Scale Single-Use Assemblies
Streamline filling without compromising sterility.
- Tech Note: Integrity Test Troubleshooting – Beyond Rewet and Retest
Filter integrity testing doesn’t always go smoothly. Learn how to avoid costly mistakes and troubleshoot integrity test challenges.
- Data Sheet: Sterilizing-grade Aervent® Filters. Premium choice for critical sterile gas filtration
Learn about the specifications, formats and ordering information for Aervent® capsule and cartridge filters for use in critical venting applications.
- Data Sheet: Aervent®-50 Capsule filters. For small-scale sterile gas filtration
Explore Aervent®-50 capsules for small scale critical venting and gas filtration applications.
- Data Sheet: Aerex® Cartridge Filters. For sterile gas filtration in fermentation processes
Read more about how Aerex® cartridge filters provide a robust, economical option for gas sterilization and venting in sterile tanks, autoclaves or fermentation processes.