Sistemi e supporti per filtri antivirus
La nostra collaudata soluzione Viresolve® Pro fornisce un modello completo per la filtrazione dei virus nella produzione di biologici, offrendo i massimi livelli di garanzia di ritenzione e di efficienza di lavorazione in un'ampia gamma di flussi di alimentazione. I portafiltro flessibili e facili da usare sono un componente chiave per l'integrazione della soluzione Viresolve® Pro, che consente una filtrazione virale scalabile che soddisfa le vostre esigenze di produzione.
Per saperne di più
Prodotti
Viresolve® Pro/Pro+ Titolari Magnus per Viresolve® Soluzione Pro
I supporti Magnus per Viresolve® sono progettati per la lavorazione di grandi volumi. Il supporto Viresolve® Pro Magnus è progettato per far funzionare il dispositivo Viresolve® Pro da solo, mentre il supporto Viresolve® Pro+ Magnus è progettato per far funzionare il dispositivo Viresolve® Pro. Pro+ Magnus è progettato per far funzionare il dispositivo Viresolve® Pro Magnus abbinato ai dispositivi Viresolve® Pro Magnus Shield o Shield H.
- Carico e scarico facili e veloci
- Nessun contatto con il prodotto
- Impronta del supporto ridotta grazie all'orientamento verticale
- Rods di varie lunghezze per installazioni di varie dimensioni
- Semplice idraulica manuale
Viresolve® Pro Supporto Magnus per Viresolve® Pro con filtro Pod Supporto per Viresolve® Prefiltro
Quando si utilizza un prefiltro Viresolve® in combinazione con Viresolve® Pro Magnus, è necessario un supporto Pod davanti al supporto Viresolve® Pro Magnus. Il design modulare del nostro supporto per filtri Pod consente agli utenti di utilizzare un solo filtro su scala pilota o fino a 30 filtri Pod installati sulla scala di processo. Queste opzioni consentono di configurare e riconfigurare facilmente un sistema man mano che i requisiti di processo aumentano o diminuiscono.
- Carico e scarico facili e veloci
- Formato modulare per una scalabilità 6x con lo stesso ingombro
- Costruzione robusta e facile da usare li>La struttura robusta è facile da usare e da impostare
- Nessun contatto con il prodotto
- Semplice idraulica manuale
La soluzione Mobius® FlexReady per la filtrazione di virus su larga scala
La soluzione Mobius® FlexReady per la filtrazione di virus su larga scala è un sistema facile da usare, con un percorso di flusso monouso ottimizzato, progettato per supportare pienamente le vostre esigenze di filtrazione di virus.
- Veloce configurazione dell'hardware grazie alla facile installazione di gruppi Flexware® progettati in modo ottimale
- Massima adattabilità alle vostre mutevoli esigenze operative grazie ai percorsi di flusso monouso
- Progettato e ottimizzato per la filtrazione dei virus per darvi fiducia e tranquillità
Risorse di prodotto correlate
- Data Sheet: Viresolve® Pro Solution
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for Large-scale Virus Filtration
- Data Sheet: Hardware for Pod Disposable Depth Filter Systems
- Guidebook: Virus Retention Performance of Viresolve® Pro Devices under a Range of Processing Conditions
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services