Membrane di trasferimento e kit
Le membrane di trasferimento Immobilon® in PVDF e nitrocellulosa offrono un'elevata sensibilità e un basso background nel Western blotting e in altre applicazioni di blotting. Create su misura per applicazioni, chimiche di rilevamento e tecniche di blotting specifiche, le membrane Immobilon® sono offerte in una varietà di opzioni per risultati ottimali, flessibilità e convenienza.
Offriamo quattro tipi di membrane Immobilon® PVDF e di membrane Immobilon® nitrocellulosa, ciascuna ottimizzata per una specifica applicazione di blotting proteico. Sono disponibili anche sandwich di blotting con fogli pretagliati di membrana e carta da filtro per blotting.
- La membrana Immobilon® NC è realizzata in nitrocellulosa e presenta un background minimo grazie alla riduzione del legame aspecifico degli anticorpi, con la capacità di legare sia proteine che acidi nucleici per una varietà di applicazioni di blotting.
- La membrana Immobilon®-E (0,45 µm) è l'unica membrana in PVDF che si bagna nei tamponi acquosi, eliminando la fase di pre-bagnatura con metanolo. Questa membrana è adatta alla maggior parte delle applicazioni di Western blotting.
- La membrana Immobilon®-P (0,45 µm) è ottimizzata per il Western blotting e offre una migliore manipolazione e colorazione rispetto alla nitrocellulosa. Tutte le membrane Immobilon®-P PVDF hanno una dimensione dei pori di 0,45 μm.
- Immobilon®-PSQ (0,2 µm) è ideale per il sequenziamento delle proteine e l'immunoblotting di proteine a basso peso molecolare. Ha una maggiore capacità di legare le proteine e una maggiore ritenzione rispetto alle membrane da 0,45 µm.
- La membrana Immobilon®-FL (0,45 µm) è stata sviluppata per l'immunodetezione basata sulla fluorescenza. Presenta una bassa fluorescenza di fondo in un'ampia gamma di lunghezze d'onda di eccitazione ed emissione.
- Immobilon® NOW in rotoli (8,5 cm x 10 m) offre una maggiore praticità rispetto ai rotoli di membrana di trasferimento standard. Con un solo taglio è possibile ottenere un mini blot o un blot medio standard utilizzando i segni di misurazione sul coperchio della confezione.
Prodotti
Famiglia di membrane di trasferimento Immobilon® | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome della membrana | Immobilon® -NC | Immobilon® -E | Immobilon® -E | Immobilon® -P | Immobilon® -FL | Immobilon® -PSQ | |
Chemistry | Nitrocellulosa e MCE | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | ||
Dimensione del poro | 0.45 µm | 0,45 µm | 0.45 µm | 0,45 µm | 0.2 µm | ||
| . Metodi di rilevamento | Chemiluminescenza, colorimetrica | Chemiluminescenza, colorimetrica | Chemiluminescenza, colorimetrica< | Chemiluminescenza, Colorimetrica, Fluorescenza (incluso il vicino infrarosso) | Chemiluminescenza, Colorimetrica | ||
Capacità di legame | IgG di capra | 237 µg/ cm2 | 225-293 μg/cm2 | 294 μg/cm2 | 300 μg/cm2 | 448 μg/cm2 | |
BSA | N/A | 215 μg/cm2 | 205 μg/cm2 | 340 μg/cm2 | |||
Insulina | N/A | N/A | 160 μg/cm2 | 155 μg/cm2 | 262 μg/cm2 | ||
Applicazioni | Western, Southern e Northern blots, dot blots | Western blots | Western blots, dot blots | < Western blots, dot blots p>Western blots, dot blots | Western blots, dot blots | ||
La durata e l'elevata ritenzione proteica delle membrane Immobilon® PVDF le rendono l'opzione preferita per la rilevazione sequenziale di più target tramite stripping e reprobing degli anticorpi. | |||||||
Criteri di selezione | Proteina bersaglio ad alta abbondanza -Ampio range di pesi molecolari | -Proteina target espressa in un ampio range dinamico -Ampio range di pesi molecolari | -Proteina bersaglio espressa in un ampio intervallo dinamico Ampio intervallo di pesi molecolari | Proteina bersaglio espressa in un ampio intervallo dinamico Ampio intervallo di pesi molecolari< | -Proteina bersaglio <20 kDa -Proteina target a bassissima abbondanza Anticorpo a bassa affinità | ||
Immobilon® Membrane di nitrocellulosa per Western Blotting
Le membrane di nitrocellulosa (NC) legano le proteine attraverso interazioni idrofobiche.Membrane di nitrocellulosa Immobilon®:
- Legano sia proteine che acidi nucleici
- Compatibili con le tecniche di Western blotting, Northern blotting, Southern blotting e dot blot
- Esibiscono un basso background attribuito alla diminuzione del legame aspecifico degli anticorpi
- Dimostrano un'eccellente capacità di legame per le proteine a basso peso molecolare
- Ottimizzati per la rivelazione chemiluminescente, cromogenica e fluorescente
Risorse correlate
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Protocollo di Western blotting con sequenza operativa delle diverse procedure di blotting e descrizione del trasferimento elettroforetico delle proteine dai gel di poliacrilammide-SDS alle membrane di nitrocellulosa, noto anche come protocollo di immunoblotting.