Purificazione mediante FLAG®
I tag FLAG® consentono una migliore rivelazione e una purificazione robusta di proteine di fusione ricombinanti, con comprovata utilità in numerose applicazioni a valle, dai saggi di legame e di attività all'analisi strutturale. L’epitopo FLAG® è un breve peptide di otto amminoacidi (tag DYKDDDDK), idrofilo, facilmente scindibile dall'enterochinasi (EK). A causa delle sue piccole dimensioni e della sua natura idrofila, il tag FLAG® è generalmente localizzato sulla superficie della proteina di fusione, riducendo al minimo gli effetti sulla sua funzione, la secrezione o il trasporto. Qualunque sia lo scopo che vi prefiggete, forniamo gli strumenti necessari per esprimere, purificare e rivelare le proteine di fusione FLAG®.
Questa pagina in breve
Prodotti
Espressione di proteine con tag FLAG®
Il nostro portafoglio per l’espressione di proteine con tag FLAG® include i vettori per un'efficiente espressione di proteine di fusione ricombinanti in sistemi batterici e di mammifero. La tecnologia SnapFast™vector consente di spostare facilmente il gene di interesse da un vettore all'altro, per un clonaggio più efficiente ed economico.
- Il peptide FLAG® (sequenza: DYKDDDDK) è un piccolo tag che può essere incorporato con minimi rischi di ingombro sterico o di effetti negativi sulla solubilità delle proteine
- La sequenza tag 3xFLAG® fonde tre epitopi FLAG® in tandem, per una rivelazione potenziata (fino a 200X) delle proteinedi fusione
Purificazione di proteine con tag FLAG®
Offriamo una varietà di gel di agarosio per la purificazione mediante affinità, microsfere magnetiche, kit di purificazione e piastre rivestite per l'isolamento e la purificazione delle proteine con tag FLAG®.
- I gel di agarosio per separazione mediante affinità consentono la purificazione delle proteine con tag di fusione utilizzando anticorpi anti-FLAG® immobilizzati alle sferette di agarosio e sono adatti alla purificazione su piccola e grande scala. Queste resine sono adatte per la purificazione in colonna con flusso per gravità.
- Le sferette magnetiche Anti-FLAG® M2 permettono di purificare la proteina ricombinante con il tag utilizzando un rack magnetico o una piattaforma che separa le sferette e isola la proteina per il successivo, rapido processamento.
- Le piastre da 96 pozzetti rivestite con Anti-FLAG® M2 High Sensitivity sono adatte per screening di espressione, studi di interazioni proteina-proteina e test ELISA.
Rivelazione del tag FLAG®
I tag FLAG® e 3xFLAG™ presentano dei siti di legame per gli anticorpi monoclonali anti-FLAG® altamente specifici, ma anche per anticorpi policlonali e coniugati idonei per saggi ELISA, applicazioni di blotting, immunofluorescenza, immunocitochimica, immunoistochimica (IHC), blotting e citometria a flusso.
- L’anticorpo anti FLAG®M2 si lega a proteine di fusione con FLAG® N-terminale, FLAG® C-terminale e Met-FLAG®.
- Il legame dell’anticorpo anti-FLAG® M1 è calcio-dipendente e specifico per il tag FLAG® in posizione N-terminale.
- L’anticorpo anti-FLAG® M5 lega le proteine di fusione con FLAG® e Met-FLAG® N-terminale.
Guida alla scelta degli anticorpi anti FLAG®
| Anticorpo monoclonale anti-FLAG® M1 prodotto in topo | Anticorpo monoclonale anti-FLAG® M2 prodotto in topo | Anticorpo monoclonale anti-FLAG® M5 prodotto in topo | ||
|---|---|---|---|---|
| N° Catalogo | F3040 | F1804 | F3165 | F4042 |
| Clone | M1 | M2 | M2 | M5 |
| Forma | Soluzione acquosa tamponata | Soluzione acquosa tamponata contenente glicerolo (senza azoturo di sodio) | Soluzione acquosa tamponata (contiene azoturo di sodio) | Soluzione acquosa tamponata |
| Sequenza immunogenica | DYKDDDDK | DYKDDDDK | DYKDDDDK | DYKDDDDK |
| Metodo di purificazione dell’anticorpo | Purificato con Protein A-Sepharose | Purificato con un agarosio-peptide FLAG® proprietario | Purificato con Protein A-Sepharose | Purificato con Protein A-Sepharose |
| KD | 53,4 nM | 9,3 nM | 9,3 nM | Non disponibile |
| Specificità | Altamente specifico. Riconosce l'epitopo FLAG® solamente in posizione N-terminale | Riconosce la sequenza FLAG® N-terminale, Met-N-terminale, C-terminale o in qualsiasi sito interno della proteina di fusione con FLAG® | Spiccato riconoscimento delle proteine di fusione Met-N FLAG®. Legame debole con proteine di fusione con FLAG N- o C-terminale. | |
| Sensibilità | Rileva 1 ng di proteina di fusione FLAG-BAP™ su dot blot. | Rileva 2 ng di proteine su dot blot. | Rileva <1 ng di proteina di fusione Met-FLAG® su dot blot | |
| Consigliato per | Rivelazione di proteine di fusione con FLAG® in sistemi di espressione di mammifero, piante e batteri. Molto utile nella purificazione per affinità. Non è raccomandato per la rivelazione di proteine citoplasmatiche. | Rivelazione mediante Western blot su lisati cellulari di proteine target espresse in E. coli, cellule vegetali o di mammifero | Rivelazione di proteine target espresse in cellule di mammifero e drosofila mediante Western blot su lisati cellulari. Particolarmente adatto alla rivelazione di proteine di fusione Met-FLAG citoplasmatiche. Non raccomandato per la rivelazione di proteine di fusione espresse in E. coli | |
| Applicazioni* | IP, IC, WB, EIA | IP, IC, WB, EIA | IP, IC, WB, EIA | WB |
| Requisiti particolari | Il legame è calcio dipendente (il complesso si dissocia in assenza di ioni calcio). | N.P. | N.P. | N.P. |
Caratteristiche di legame dell'anticorpo anti FLAG®
Anticorpo e caratteristiche di legame | ANTI-FLAG M1 | ANTI-FLAG M2 | ANTI-FLAG |
|---|---|---|---|
| Proteina di fusione con FLAG N-terminale non processata: peptide segnale - FLAG - proteina | - | + | Non determinato |
| Proteina di fusione con FLAG Met-N-terminale: Met - FLAG - proteina | - | + | ++ |
| Proteina di fusione con FLAG N-terminale: FLAG - proteina | + | + | Debole |
| Peptide FLAG interno: proteina - FLAG - proteina | - | + | Non determinato |
| Proteina di fusione con FLAG C-terminale: proteina - FLAG | - | + | Debole |
| Legame calcio-dipendente (il complesso è dissociato in tampone contenente EDTA) | + | - | - |
Risorse correlate
- Brochure: Refine Protein Preparation
Today, researchers are challenged to create high quality samples for meaningful protein analysis, often using cumbersome traditional sample preparation methods. With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, Merck is constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- User Guide: FLAG - Proven System for Detection and Purification of Proteins
The FLAG Expression System is an established way to express, purify, and detect recombinant fusion proteins. FLAG and 3×FLAG® have proven utility in numerous applications such as Western blotting, immunocytochemistry, immunoprecipitation, flow cytometry, protein purification, and in the study of protein-protein interactions, cell ultrastructure, and protein localization. These small hydrophilic tags facilitate superior detection and purification of recombinant fusion proteins when using our highly specific and sensitive ANTI-FLAG® antibodies.
- Application Note: EZview™ Red Protein A and ANTI-FLAG® M2 Affinity Gels - Immunoprecipitation with Enhanced Visibility Affinity Beads
The strength and specificity of interactions between biomolecules have been exploited for years in biochemical research. Affinity-based protein purification techniques have been used extensively to isolate and purify specific proteins or classes of proteins from complex biochemical mixtures, such as cell lysates..