Dispositivi per la dialisi e la diafiltrazione in laboratorio
Ogni proteina richiede una preparazione specifica. Assicurate ai vostri campioni il trattamento che meritano grazie a dispositivi da dialisi o diafiltrazione progettati alla perfezione. I nostri strumenti sono stati progettati per processare i campioni con delicatezza e in modo da evitare la precipitazione o l'eccessiva concentrazione. Trovate il prodotto ideale nella nostra selezione di dializzatori e dispositivi da diafiltrazione, per operare in modo rapido ed efficiente dissalazione, scambio di tampone e rimozione di contaminanti e impurezze da campioni di proteine e di altre biomolecole.
Introdotti in un bagno o in un serbatoio riempito con tampone di scambio, i dializzatori sfruttano la diffusione passiva per lo scambio del tampone e la dissalazione. La diafiltrazione è una tecnica che utilizza l'ultrafiltrazione per lo scambio del tampone, eliminando sali e microsoluti diluendo i composti indesiderati per la loro graduale eliminazione attraverso più cicli di filtrazione.
In entrambi i processi, la separazione è raggiunta mediante diffusione selettiva attraverso una membrana porosa e semipermeabile che consente la permeazione di piccole molecole inclusi solventi, sali e piccoli metaboliti, bloccando il passaggio delle molecole più grandi, come le proteine.
- I dializzatori sono consigliati per la dialisi su piccola e media scala (volumi di campione da 10 µL a 15 mL).
- Gli ultrafiltri centrifughi si servono della pressione centrifuga per indurre delicatamente soluti e liquidi ad attraversare una membrana per la diafiltrazione di campioni biologici con volumi compresi tra 0,5 mL e 15 mL.
- Per volumi maggiori, è possibile usare le celle con agitatore, per la diafiltrazione continua di campioni biologici e ambientali con volumi fino a 400 mL, con possibilità di un serbatoio esterno opzionale da 800 mL per aumentare ulteriormente la capacità.
Prodotti
Dializzatori
Dializza delicatamente e con facilità campioni di proteine o di acidi nucleici utilizzando i dializzatori D-Tube™. Questi dispositivi, sotto forma di provetta da centrifuga con tappo dotata di finestra con membrana per dialisi, consentono un efficiente scambio di tamponi, per rimuovere urea, detergenti, sali e altri microsoluti. Progettati con una doppia membrana, i dializzatori D-Tube™ distribuiscono il campione su un'ampia superficie, consentendo di completare la dialisi in 2-5 ore soltanto.
- Dializzatori di semplice impiego per lo scambio di tampone e la rimozione di urea e detergenti
- Disponibili in diverse dimensioni tra cui Mini (10-250 µL), Midi (50-800 µL), Maxi (100 µL - 3 mL) e Mega (10, 15 o 20 mL)
- Design a prova di perdite: non sono necessari morsetti o nodi
- Non serve una siringa per caricare o prelevare i campioni. Una pipetta standard andrà benissimo.
- Il tappo a vite facilita apertura e chiusura
- Elevato recupero di volume di campione (>90%)
Ultrafiltri centrifughi Amicon®
I filtri centrifughi Amicon® Ultra consentono di operare rapidamente dissalazione, scambio di tampone e diafiltrazione di volumi di campione compresi tra 0,5 mL e 15 mL, con un elevato recupero di campione. I dispositivi centrifughi Amicon® Ultra utilizzano membrane in cellulosa rigenerata (RC) Ultracel® per un'ultrafiltrazione delicata e sono offerti con limite d'esclusione del peso molecolare nominale (NMWL) di 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa e 100 kDa.
- Ultrafiltrazione di piccoli e medi volumi per volumi di campione da 0,1 mL a 15 mL
- Membrana a basso adsorbimento e alloggiamento in polipropilene per un recupero del campione >90%
- Processamento ultrarapido del campione, in soli 10 minuti
- Compatibili con una varietà di solventi organici e soluzioni acquose, con pH da 1 a 9
Celle con agitatore
Le celle con agitatore utilizzano l'ultrafiltrazione pressurizzata (pUF) ad alte portate per processare grandi volumi di campione, operando rapidamente la diafiltrazione e lo scambio di tampone. Per la filtrazione, alla cella viene applicata direttamente la pressione di un gas.
Celle con agitatore Amicon®:
- disponibili in tre diverse dimensioni per volumi da 50 mL a 400 mL, con un serbatoio esterno opzionale da 800 mL per quando serve una maggiore capacità
- processamento delicato del campione mediante agitazione magnetica per ridurre al minimo la polarizzazione e la denaturazione dovuta a forze di taglio
- elevate portate a vantaggio della velocità di diafiltrazione
- riutilizzabili e autoclavabili per garantire la sterilità
Celle con agitatore resistenti ai solventi:
- progettate per applicazioni che richiedono la compatibilità con solventi
- cilindro in vetro borosilicato e componenti in PTFE per un'ampia compatibilità
- autoclavabili con membrana in sede
- l'apertura a livello della piastra superiore consente l'accesso al contenuto senza necessità di smontare la cella
- celle con pochi componenti per semplificare le operazioni di pulizia e montaggio
Dischi di membrana per celle con agitatore
I dischi di membrana sono stati progettati per l'uso con le celle con agitatore in procedure di scambio di tampone, dissalazione e diafiltrazione. I dischi per ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel® e in polietersolfone (PES) Biomax®. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni dei pori e diametri.
- Le membrane per ultrafiltrazione in cellulosa rigenerata Ultracel® sono consigliate per la concentrazione o la dissalazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila e serrata delle membrane Ultracel® assicura la massima ritenzione con il minor adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole.
- Le membrane da ultrafiltrazione Biomax® in PES sono consigliate per concentrare o dissalare volumi di campione maggiori e più concentrati, come siero, plasma o terreni di coltura condizionati.
Risorse sui prodotti
Brochure: Refine Protein Preparation
Bollettino applicativo: Amicon Stirred Cells