Merck
Substrati ed enzimi di rivelazione
Sistemi di rilevamento delle proteine a base enzimatica per ELISA, immunoistochimica, western blotting e molto altro ancora, grazie alla nostra vasta gamma di substrati ed enzimi di rilevamento.
I substrati e gli enzimi di rilevamento sono fondamentali in molte aree della scienza della vita, sia come strumenti che come bersagli nei sistemi di rilevamento. I nostri substrati enzimatici e i nostri sistemi di rilevazione dei substrati offrono convenienza, stabilità e coerenza. Sono analizzati di routine nei nostri laboratori per verificarne l'identità, il dosaggio e l'omogeneità, nonché le prestazioni funzionali nel sistema enzimatico corrispondente. Offriamo substrati, tamponi e reagenti in polvere, liquidi, compresse e capsule per l'uso in saggi enzimatici, ELISA, blotting, imaging e molte altre applicazioni. I nostri enzimi ad alta purezza sono stati sottoposti a un'ampia caratterizzazione e offrono una consistenza da lotto a lotto. Esplorate i nostri prodotti enzimatici e scoprite come utilizzare i nostri substrati ed enzimi di rilevamento in diversi metodi di rilevamento.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 259
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 259
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 259 risultati
Risorse correlate
Enzimi perossidasi
I nostri enzimi perossidasi sono riconosciuti in tutto il mondo come lo standard industriale per la produzione diagnostica e le applicazioni di ricerca su scala di laboratorio. Gli enzimi di perossidasi di rafano (HRP), i prodotti enzimatici di perossidasi, i substrati di perossidasi di rafano e gli inibitori sono ampiamente utilizzati come reagenti secondari di rilevamento in ELISA, tecniche immuno-istochimiche e analisi blotting. Inoltre, è possibile coniugare la nostra HRP con le proprie molecole, compresi anticorpi e avidine. I nostri prodotti di perossidasi includono variazioni dell'enzima HRP e substrati cromogenici di HRP come il sistema di substrati liquidi di 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) per ELISA e la compressa di SIGMAFAST OPD (o-fenilendiammina cloridrato). Altri prodotti includono substrati a chemiluminescenza di HRP per la rilevazione ultrasensibile, come Lumi-LightPLUS Western Blotting Substrate e BM Chemiluminescence ELISA Substrate (POD).
Enzimi della fosfatasi alcalina (ALP)
I nostri affidabili ALP sono ampiamente utilizzati nei saggi immunoistochimici, nelle applicazioni northern, southern e western blot, nonché nella diagnostica basata su ELISA. Esplorate la nostra risorsa ALP per trovare il protocollo giusto per le vostre esigenze di analisi. Offriamo una varietà di prodotti ALP e substrati per la fosfatasi alcalina. Le opzioni includono substrati colorimetrici e substrati cromogenici come le compresse di substrato della fosfatasi,  SIGMAFAST BCIP®/NBT in compresse, e Sistema di substrato liquido per fosfatasi alcalina gialla (pNPP) per soluzione ELISA pronto all'uso. I substrati istochimici comprendono il sale disodico di naftolo AS-TR fosfato e il sale disodico di 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato. Inoltre, forniamo substrati di chemiluminescenza per la rilevazione ultrasensibile, come CDP-Star®, sale disodico pronto all'uso di 2-cloro-5-(4-metossipiro {1,2-diossetano-3,2′-(5′cloro)triciclo [3.3.1.13,7 ] decan}-4-il)-1-fenil fosfato di Roche.
Reagenti per luciferasi
La luciferasi è la fonte originale della tecnologia bioluminescente e la lucciola luciferasi è un reporter bioluminescente ampiamente utilizzato. Questi prodotti enzimatici luciferasici altamente sensibili sono ampiamente utilizzati in biologia molecolare e cellulare e per l'efficiente rilevazione e quantificazione dell'ATP come reporter della funzione genetica. La reazione di produzione della luce è avviata dall'attivazione della D-luciferina. L'ATP viene idrolizzato e la luce viene emessa quando la luciferasi catalizza l'ossidazione della D-luciferina. Forniamo diversi formati di luciferasi, come soluzioni e polveri, per soddisfare le vostre esigenze di sperimentazione bioluminescente. Per proteggere la popolazione di lucciole, offriamo un luciferasi ricombinante verde. Offriamo anche varianti del substrato della luciferasi, la D-luciferina per i saggi di luciferasi.  
Substrati di rivelazione aggiuntivi
La nostra ampia collezione di substrati di rivelazione aggiuntivi ha numerose applicazioni per soddisfare le vostre esigenze. Tra questi, i substrati per la colorazione e l'etichettatura dei microfilamenti di actina e per la rilevazione del colesterolo e delle lipoproteine nelle cellule. Esplorate i sistemi di rilevamento a base enzimatica per ELISA, immunoistochimica e Western blotting, tra cui OPD, TMB, BCIP, pNPP, fast red, ABTS, DAB, chemiluminescenza e molti altri. Produciamo polveri di reagenti di base, soluzioni pratiche e compresse. Offriamo anche potenziatori e soluzioni di arresto specificamente formulati per ottenere prestazioni ottimali con i nostri substrati di rilevazione.