MQuant® StripScan – Non tirare a indovinare; misura
L'applicazione mobile MQuant® StripScan legge i risultati delle strisce reattive MQuant® in pochi secondi. Utilizzate questa app per il controllo in corso d'opera nella produzione di alimenti e bevande, per il controllo della disinfezione o per le analisi ambientali, per i seguenti parametri:
|
|
Le nostre strisce reattive MQuant® consentono il rilevamento semiquantitativo dei parametri. In combinazione con l’app, garantiscono precisione digitale nella lettura dei risultati.
Caratteristiche:
- Lettura dei risultati veloce, accurata e riproducibile: puoi fidarti dei tuoi risultati digitali
- Gestione dei dati, tracciabilità e condivisione della documentazione e dei risultati senza alcuno sforzo
- Riferimento cromatico universale ora fornito come valore aggiunto con tutte le strisce reattive compatibili senza costi aggiuntivi
- App gratuita MQuant® StripScan disponibile sugli app store di Android e Apple: scaricala SUBITO!
Come misurare i parametri utilizzando l’app?
Eseguire i test utilizzando l'app
Prepara il materiale per il test MQuant®
Avvia l'app MQuant® StripScan sul tuo dispositivo mobile e prepara la striscia reattiva MQuant® e la scheda MQuant® fornite nella confezione del prodotto per eseguire il test.
L'app MQuant® StripScan consente di leggere facilmente 10 parametri chimici; consulta la sezione PRODOTTI CORRELATI qui sotto.
Verifica il tuo campione
Immergere la striscia reattiva nel campione preparato per circa 2 secondi. Scuotere la striscia per eliminare il liquido in eccesso e asciugarne il retro con un tovagliolo di carta.
Seleziona i parametri di prova nell'app MQuant®
Selezionare il parametro di prova pertinente nell'app e attendere il tempo indicato dal conto alla rovescia.
Inserire la striscia reattiva
Durante il conto alla rovescia, posizionare la striscia reattiva immersa al centro dell’area grigia della scheda MQuant®.
Leggi i risultati della striscia reattiva con l'app MQuant®
Prima che il conto alla rovescia finisca, posiziona lo smartphone sopra la MQuant® Card e allinea i segni presenti sulla scheda e sullo schermo.
La lettura viene avviata automaticamente.
Ricevi il risultato convalidato del test nell'app MQuant®
Visualizza il risultato del test direttamente dalla schermata dell'app. Tutti i risultati dei test vengono salvati nel tuo profilo.
Accedi al portale web MQuant® per consultare i risultati dei tuoi test in qualsiasi momento
Accedi al portale web MQuant® all'indirizzo https://www.mquant-stripscan.com/login. Qui potrai gestire il tuo profilo utente, visualizzare e analizzare i risultati e condividere i dati dei test con i membri del team o direttamente con un sistema LIMS.
Risorse tecniche correlate
- Analisi delle bevande con l'app mobile MQuant® StripScan
Il presente articolo esamina l'utilizzo e l'efficacia dell'app mobile MQuant® StripScan nella misurazione del pH di campioni di succo d'arancia e della concentrazione di nitrati in campioni di acqua minerale.
- Gestione delle misure di disinfezione nella produzione di alimenti e bevande
Il controllo della disinfezione si avvale delle reazioni chimiche provocate dai disinfettanti per determinarne la presenza o l'assenza, o più precisamente la loro concentrazione.
- Analisi rapide in corso d'opera con soluzioni digitali portatili
In questo webinar scoprirai come soluzioni digitali di analisi in-process di facile utilizzo possano rispondere alla crescente esigenza di test, formazione e documentazione, fornendo strumenti analitici intuitivi con documentazione automatica dei dati, il tutto mantenendo bassi i costi delle analisi in-process.
- Analizza rapidamente i parametri dei disinfettanti chimici della tua linea di produzione dopo la disinfezione
È necessario effettuare un controllo approfondito della disinfezione delle attrezzature di riempimento e lavorazione per garantire che non rimangano residui di disinfettante che potrebbero successivamente contaminare i prodotti alimentari o le bevande finali. Partecipa al nostro webinar per scoprire l'importanza del controllo della disinfezione nei tuoi siti produttivi.
- Volantino: App MQuant® StripScan
Non tirare a indovinare, misura! L'app mobile MQuant® StripScan per la lettura digitale delle strisce reattive MQuant®.