Nome del prodotto
Triclopyr PESTANAL®, analytical standard
Numero di prodotto
32016
Marchio del prodotto
sial
Numero CAS
55335-06-3
Peso molecolare
256.47
Test | Specifiche |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 147 - 154 C |
| WATER | ≤ 3.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |