Nome del prodotto
Pirbuterol acetate VETRANAL®, analytical standard
Numero di prodotto
32142
Marchio del prodotto
sial
Numero CAS
65652-44-0
Peso molecolare
300.35
Test
Specifiche
APPEARANCE (COLOR)White to Light Yellow to Light Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 99.0 %
MELTING POINTFOR INFORMATION ONLY
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RESIDUAL SOLVENTS≤ 1.0 %
EXPIRY PERIOD60 MONTHS