Nome del prodotto
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulfonic acid disodium salt BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (CE)
Numero di prodotto
08658
Marchio del prodotto
sigma
Numero CAS
5398-34-5
Peso molecolare
427.34
Test | Specifiche |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Brown |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPCE AREA %) | ≥ 90.0 % |
| WATER | 6 - 10 % |
| CARBON 13 NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| LUMINESCENCE | CORRESPONDS TO REQUIREMENTS |
| EMISSION MAXIMUM | 512 ± 5 nm |