Nome del prodotto
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution
Numero di prodotto
97068
Marchio del prodotto
sigma
Numero CAS
Peso molecolare
Test | Specifiche |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| DENSITY D20/4 | 0.983 - 0.987 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.344 - 1.346 |
| PH | 6.3 - 6.7 |