Merck
HomeSupportEtichetta intelligente con codice a barre GS1 Data Matrix 2DSmart Label con codice a barre Data Matrix 2D GS1 - FAQ
Smart Label con codice a barre Data Matrix 2D GS1 - FAQ
Sulle etichette di quali prodotti verranno applicati i codici a barre 2D e quali sono le tempistiche previste per l'introduzione delle nuove etichette?
Dapprima, verranno applicati alle etichette dei prodotti chimici Emprove®; in seguito verranno estesi all’intero assortimento dei prodotti Life Science, entro la fine del 2018 (ad eccezione dei prodotti con etichette molto piccole).
No, tutte le informazioni contenute nel codice a barre 2D saranno mantenute in etichetta in forma leggibile all’occhio umano.
Molto probabilmente sì, e sarà nostra cura informare i nostri clienti di tutti gli aggiornamenti.
Sì, è necessario utilizzare uno scanner in grado di leggere i codici a barre Data Matrix 2D conformi allo standard GS1.
N.B.: non confondere gli scanner di codici a barre Data Matrix 1D GS1 con i lettori di codici a barre Data Matrix 2D GS1.
Non immediatamente. I codici a barre 1D probabilmente verrano eliminati una volta terminato l’aggiornamento dei sistemi/processi sia interni, sia dei nostri clienti.
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata alle etichette Smart Label.
Per ottenere migliori risultati, imposta lo scanner in modo che utilizzi la tastiera inglese.
Per qualunque problema, non esitare a contattare il Servizio Clienti.
Sì. Per maggiori informazioni, visita la pagina della App Scan Now.
Le nostre etichette Smart Label seguono le linee guida per i codici a barre del GS1, un gruppo non profit internazionale che promuove l’impiego di standard nel settore dei beni di largo consumo. Per saperne di più sul GS1, leggi qui.
Le specifiche contengono le regole per la formattazione dei dati di prodotto contenute nel codice a barre. Tali regole includono gli Application Identifiers (AI), prefissi che vengono abbinati alle informazioni sul prodotto, come la data di scadenza, per fare un esempio.
Quando è possibile, il GS1 standardizza anche i campi dati. Ad esempio, la data di scadenza prima citata è l’AI con codice 17; le regole GS1 prevedono che la data comprenda sei cifre, due per l’anno, due per il mese e due per il giorno. Pertanto, un esempio di data di scadenza potrebbe essere 17250128 dove '17' è l’AI, '25' l’anno (2025), '01' il mese (gennaio) e '28' il giorno.
Gli AI sono centinaia, tra i quali GTIN (AI 01), UTILIZZARE ENTRO o DATA DI SCADENZA (AI 17), NUMERO DI PARTITA/LOTTO (AI 10) e di SERIE (AI 21), ORIGINE (AI 422).
Leggi di più sugli AI nel sito internet del GS1 qui e qui.
La pagina internet Scan Now può leggere le lunghe stringhe di cifre e lettere che compongono il codice a barre di una etichetta Smart Label, trovare gli AI e i dati di prodotto e visualizzare le informazioni in una tabella.