[Passa al contenuto](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it) Prodotti Carrello0 CHIT Prodotti ProdottiApplicazioniServiziRisorseSupporto [Login / Registrati](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Ricerca di ordini](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/order-lookup) [Ordine rapido](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/quick-order) Carrello0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it)[Test di sterilità](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/applications/microbiological-testing/sterility-testing)Rilevamento precoce dei microrganismi con Milliflex® Rapid System 2.0 # Rilevamento precoce dei microrganismi con Milliflex® Rapid System 2.0 ![Componenti del sistema Milliflex® Rapid 2.0: pompa resistente al VHP Milliflex Oasis®, stazione Milliflex® Rapid AutoSpray e torre di rilevamento Milliflex® Rapid.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/milliflex-rapid-a.jpg "Componenti del sistema Milliflex® Rapid 2.0") Il test di sterilità è un test microbiologico obbligatorio richiesto dalle norme cGMP per i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici e altri materiali, al fine di garantire che i prodotti siano completamente sterili e sicuri da usare. I test di sterilità sono fondamentali per il controllo qualità e la garanzia della sterilità di un prodotto. La sterilità rapida è un metodo di test alternativo ai test di sterilità USP Capitolo <71>, Ph.Eur. 2.6.1 e JP 4.06 che consente tempi di incubazione più brevi e risultati più rapidi rispetto al metodo tradizionale di test di sterilità. La riduzione del tempo di test garantisce un rilascio più rapido dei prodotti farmaceutici sterili e azioni correttive più rapide in caso di fallimento. Milliflex® Rapid System 2.0 è un sistema automatizzato per il rilevamento rapido e accurato dei microrganismi. Adatto per test rapidi di sterilità, carica batterica, in-process e di rilascio del prodotto,Milliflex® Rapid System 2.0 utilizza 3 tecnologie collaudate: filtrazione a membrana, bioluminescenza ATP e analisi delle immagini per il rilevamento precoce dei microrganismi vitali, lasciando intatti i microrganismi per la successiva identificazione. __Panoramica della sezione__ - [Conformità normativa per il metodo Milliflex® Rapid](https://www.sigmaaldrich.com#regulatory) - [Un unico sistema, due test fondamentali (test di carica batterica e di sterilità) con Milliflex® Rapid 2.0](https://www.sigmaaldrich.com#system) - [Vantaggi del sistema Milliflex® Rapid 2.0 a doppia funzione](https://www.sigmaaldrich.com#advantages) - [Vantaggi del sistema di rilevamento microbico rapido](https://www.sigmaaldrich.com#benefits) - [Flusso di lavoro familiare per i test microbici, tecnologie collaudate:Milliflex® Rapid System 2.0](https://www.sigmaaldrich.com#workflow) - [Servizi per il sistema Milliflex® Rapid](https://www.sigmaaldrich.com#services) - [Prodotti correlati](https://www.sigmaaldrich.com#related) [Richiedi informazioni](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/campaigns/rapid-microbial-testing-methods-info) [Guarda il nostro webinar](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/webinars/route-faster-microbial-qc-milliflex-rapid-system) ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Conformità normativa per il metodo rapido Milliflex® La Farmacopea degli Stati Uniti (USP) ha recentemente approvato gli aggiornamenti alla norma USP <73>: Metodi microbiologici basati sulla bioluminescenza dell'ATP, specificamente progettati per rilevare la contaminazione microbica nei prodotti farmaceutici a breve durata di conservazione. Questo capitolo facilita un approccio basato sul rischio ai test di sterilità, rendendolo particolarmente rilevante per i prodotti che richiedono una somministrazione immediata. È in linea con queste linee guida grazie alla misurazione efficiente dell'adenosina trifosfato (ATP) per indicare la presenza di microrganismi vitali, con risultati dei test più rapidi rispetto ai metodi tradizionali. Più specificamente, l'USP <73> semplifica il processo di convalida da parte dell'utente, riducendo significativamente i tempi di implementazione per sistemi come Milliflex® Rapid 2.0, consentendo all'utente di sfruttare i dati di convalida critici generati dal fornitore (ad esempio LOD, equivalenza) all'interno del proprio pacchetto di convalida primaria (senza dover rieseguire l'operazione in loco). Questo nuovo capitolo migliora la precedente Guida USP <1071>, che offre un approccio basato sul rischio all'uso dei sistemi RMM per rilevare la contaminazione nei prodotti a breve durata, ponendo l'accento sulla convalida, sui test di competenza e sulle tecnologie aggiornate. Insieme, USP <73>, USP <1071>, USP <1223>, Ph. Eur. 5.1.6, PDA TR33 e Quality by Design forniscono quadri complementari per l'adozione e l'implementazione dei metodi microbiologici rapidi (RMM). La tecnologia di bioluminescenza ATP utilizzata dal Milliflex® Rapid System 2.0 è riconosciuta come metodo di rilevamento alternativo da: - FDA1,2 - PDA Technical Report No. 33: Valutazione, convalida e implementazione di nuovimetodi di analisi microbiologica3 La filtrazione su membrana è una metodologia raccomandata dagli standard statunitensi, europei e giapponesi per la cattura dei microrganismi. Il sistema Milliflex® Rapid 2.0 è calibrato secondo gli standard internazionali di illuminazione \[LNE/NIST] e soddisfa i requisiti di conformità elettrica del marchio CE. ### Conformità alla norma 21 CFR Parte 11 Il software Milliflex® Rapid 2.0 soddisfa i requisiti della normativa FDA 21 CFR Parte 11 per i registri elettronici. La potente funzione di reporting batch del software include funzionalità per la firma elettronica, l'esecuzione di audit trail e la prevenzione dell'alterazione dei file di dati. I privilegi di accesso e di modifica sono controllati tramite il modulo di amministrazione del software, garantendo l'acquisizione sicura dei dati e audit trail conformi alla normativa 21 CFR Parte 11. [Scarica il software qui.](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/405/830/milliflexrapid-install-v1-1-839-3.zip) ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Un unico sistema, due test fondamentali: test di carica batterica e test di sterilità ### Milliflex® Rapid System 2.0 per test di sterilità Milliflex® Rapid System 2.0 è una soluzione automatizzata per il rilevamento rapido, l'imaging e la quantificazione dei contaminanti microbici vitali in campioni filtrabili durante tutto il processo di produzione. I risultati del sistema contribuiranno a migliorare il controllo del processo, la resa del prodotto e il rilascio tempestivo dei prodotti finali. In caso di contaminazione, è possibile intraprendere azioni correttive in anticipo, evitando perdite di tempo, denaro e capacità produttiva. ### Milliflex® Rapid System 2.0 per test di carica batterica Il Milliflex® Rapid System 2.0 offre una soluzione efficiente per il test rapido del carico biologico, consentendo il rilevamento e la conta rapidi dei microrganismi vitali in campioni filtrabili in varie fasi del processo di produzione. Fornendo risultati in un quarto del tempo richiesto dai metodi tradizionali, questo sistema migliora significativamente il controllo in-process e la garanzia di qualità del prodotto finale. La possibilità di ottenere risultati più rapidi sul carico biologico consente interventi più tempestivi, ottimizzando i flussi di lavoro di produzione e riducendo il rischio di costosi ritardi o perdite di prodotto legati alla contaminazione. ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Vantaggi del sistema Milliflex® Rapid 2.0 a doppia funzione - Versatilità: adatto sia per i test di sterilità che per quelli di carica batterica semplicemente cambiando il terreno di coltura - Risparmio di tempo: accelera notevolmente i risultati dei test di sterilità e di carica batterica - Conveniente: un unico sistema per molteplici applicazioni. Investimento complessivo inferiore rispetto a sistemi separati - Formazione minima richiesta per la doppia funzionalità - Conforme agli standard della farmacopea per entrambi i tipi di test ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Vantaggi del sistema di rilevamento microbico rapido Il sistema Milliflex® Rapid 2.0 offre vantaggi significativi per i test di contaminazione microbica: ![Analisi delle immagini delle microcolonie: metodi convenzionali vs metodi rapidi Milliflex®](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/milliflex-rapid-b.jpg "Conventional vs. Milliflex® Rapid image analysis") __Figura 1.__Metodo convenzionale dopo 6 giorni (a sinistra) vs.Milliflex® Rapid dopo 2 giorni (a destra): C. acnes tipo III su agar sangue Schaeddler, 35 °C. - Risultati costantemente rapidi e riproducibili - 75% più veloce: rilevamento della contaminazione microbica in soli 5 giorni, rispetto ai 14 giorni dei metodi tradizionali - Sensibilità fino a 1 CFU per campione - Correlazione dei conteggi CFU con quelli dei metodi tradizionali - Integrità dei dati grazie al software conforme alla norma 21 CFR Parte 11 - Facile da usare e convalidare ### Applicazioni del sistema Milliflex® Rapid Il Milliflex® Rapid System 2.0 è la soluzione rapida perfetta per le esigenze di analisi della carica batterica e della sterilità. È compatibile con un'ampia gamma di campioni filtrabili provenienti dai settori farmaceutico, delle bevande e della cura della persona: - Materie prime - Prodotti finali sterili e non sterili - Campioni di acqua - Acqua minerale e bevande come tè freddo, acqua aromatizzata, birra e vino - Matrici a base cellulare* \*Consultare i nostri scienziati applicativi per i protocolli di supporto. ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Flusso di lavoro familiare per i test microbici, tecnologie collaudate Riconosciuto come metodo di rilevamento alternativo dalla FDA e dalla PDA, conforme agli standard statunitensi, europei e giapponesi per la filtrazione a membrana, il Milliflex® Rapid System 2.0 si basa su tre tecnologie collaudate, che rendono più facile la convalida. Senza interrompere il processo,Milliflex® Rapid System 2.0 può accelerare significativamente i risultati dei test di sterilità e di carica microbica. Guarda il video per scoprire i numerosi vantaggi di questo sistema automatizzato e il flusso di lavoro passo dopo passo per il rilevamento rapido dei microrganismi. Di seguito è riportato il flusso di lavoro completo per i test microbici, compresa la preparazione dei campioni, l'identificazione microbica e la conta delle microcolonie, insieme alle 3 tecnologie collaudate: filtrazione su membrana, bioluminescenza ATP e analisi delle immagini. ![Preparazione dei campioni](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/milliflex-rapid-c.jpg) ### Fase 1: Preparazione del campione Filtrare il volume di campione desiderato attraverso un'unità di filtrazione Milliflex Oasis® monouso pre-sterilizzata e pronta all'uso, secondo la procedura operativa standard. Trasferire il filtro a membrana su una piastra di agar Milliflex Oasis® per l'incubazione. __Tecnologia collaudata - Filtrazione a membrana:__ Come standard odierno per la preparazione dei campioni, la filtrazione a membrana consente di trattare grandi volumi di prodotto e di eliminare facilmente eventuali sostanze inibitorie. Il metodo ottimizza la conta dei microrganismi grazie alla rapidità di filtrazione e alla garanzia di risultati affidabili. - [Sistema di filtrazione a membrana Milliflex Oasis®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/milliflex-oasis-filtration) ![Applicazione dei reagenti bioluminescenti](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/milliflex-rapid-d.jpg) ### Fase 2: Applicazione dei reagenti bioluminescenti Posizionare il filtro a membrana sulla stazione Milliflex® Rapid 2.0 AutoSpray per l'applicazione dei reagenti. La stazione Milliflex® Rapid 2.0 AutoSpray applica automaticamente i due reagenti sulla superficie della membrana per rivelare l'ATP presente in tutti i microrganismi viventi. __Tecnologia collaudata - Bioluminescenza ATP:__ Presente solo nelle cellule viventi, l'ATP è un ottimo indicatore della vitalità cellulare. A differenza di altri metodi che rilevano sia le cellule viventi che quelle morte, il metodo ATP è altamente affidabile e coerente con i tassi di rilevamento dei metodi di analisi attuali. ![Enumerazione dei microrganismi](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/milliflex-rapid-e.jpg) ### Fase 3: Enumerazione dei microrganismi Trasferire il filtro a membrana alla torre di rilevamento Milliflex® Rapid System 2.0 per il conteggio delle microcolonie. Il sistema conta ogni microcolonia e memorizza i dati per il download, la stampa e il recupero. Entro due minuti, il campione viene analizzato e vengono visualizzati i risultati, insieme alla cronologia del lotto. __Tecnologia collaudata - Analisi delle immagini per il conteggio dei microrganismi:__ Il sistema Milliflex® Rapid 2.0 utilizza una telecamera CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) per rilevare e contare eventuali microcolonie. La concentrazione di ATP necessaria per il riconoscimento è equivalente a una cellula di lievito o muffa o a circa 100 cellule batteriche, a seconda del loro stato metabolico. La sensibilità della telecamera, combinata con un'analisi delle immagini all'avanguardia e reagenti ottimizzati, richiede solo un breve periodo di incubazione per generare una quantità di ATP sufficiente per il rilevamento e la conta delle microcolonie. ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Servizi per Milliflex® Rapid System 2.0 ![Servizi completi per l'implementazione di Milliflex® Rapid System 2.0 come soluzione per il rilevamento rapido dei microrganismi.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/milliflex-rapid-services.jpg "Servizi Milliflex® Rapid System 2.0") Forniamo assistenza tecnica e un servizio completo per aiutarti a risparmiare risorse di controllo qualità e facilitare l'implementazione del tuo Milliflex® Rapid System 2.0 nella tua routine quotidiana di test, con la nostra offerta di servizi: ### Fase di valutazione - Studi di fattibilità per i vostri campioni specifici ### Fase di implementazione - Sviluppo del metodo presso la vostra sede o in remoto - Protocolli di convalida pronti all'uso e conformi alle norme GMP - Servizi di convalida: protocolli GMP e digitali pronti all'uso, servizio di esecuzione IQOQ, consulenza PQ - Formazione avanzata degli operatori ### Fase di utilizzo di routine - Manutenzione preventiva - Copertura riparazioni - Gestione delle fonti di calibrazione Per ulteriori informazioni sui nostri servizi o per richiedere informazioni, contattare il nostro team di assistenza. [Richiedi informazioni](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/campaigns/rapid-microbial-testing-methods-info) ## Hardware Si è verificato un errore inatteso. Response not successful: Received status code 500 ## Accessori Si è verificato un errore inatteso. Response not successful: Received status code 500 ## Materiali di consumo Si è verificato un errore inatteso. Response not successful: Received status code 500 ### Riferimenti 1\. FDA draft guidance for industry, PAT — A Framework for Innovative Pharmaceutical Manufacturing and Quality Assurance, September 2004. Docket. 2\. FDA/OPS meeting, April 13, 2004, pages 104–110, 136. 3\. PDA. May/June 2000. Technical Report No. 33: Evaluation, Validation and Implementation of New Microbiological Testing Methods. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology 54(3) Supplement TR33. __Articoli correlati__ - [Screen Cell-Based Immunotherapeutics for Microbial Contaminants Using the Milliflex® Rapid System](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/screen-cell-based-immunotherapeutics-for-microbial-contaminants) - [Steritest® Symbio Sterility Testing Pump Guide](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-hardware-accessories) - [Steritest® NEO Membrane Filtration Sterility Test](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/steritest-neo-sterility-test) - [Sterility Testing Culture Media & Rinsing Fluids](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-membrane-culture-media-rinsing-fluids) - [Sterility Testing by Direct Inoculation](https://www.sigmaaldrich.com/CH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-direct-inoculation) - [Vedi altro](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) __Categorie di prodotti correlati__ - [Materiali di consumo, terreni di coltura, strumenti e software per i test di sterilità](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/industrial-microbiology/sterility-testing-consumables-media-and-filtration) - [Filtrazione microbica](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/products/industrial-microbiology/microbial-filtration) Top __Autenticati per continuare__ Per continuare a leggere, autenticati o crea un account. Autenticati__Non hai un Account?__Registrazione Per comodità dei nostri clienti, questa pagina è stata tradotta da un sistema di traduzione automatica. Abbiamo fatto il possibile per fornire una traduzione automatica accurata, ma non possiamo garantire che essa sia perfetta. Se il contenuto della traduzione automatica non vi soddisfa, consultate la versione inglese. Supporto[Assistenza clienti](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/support/customer-support)[Contatto](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Schede di sicurezza (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/documents-search?tab=sds)[Certificati (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/documents-search?tab=coa)[Qualità e normative](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calcolatori e applicazioni](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/support/calculators-and-apps)[Webinar](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/webinars) Ordini[Ricerca ordini](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/order-lookup)[Ordine rapido](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/quick-order)[Prodotti personalizzati](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/services/custom-products)[Soluzioni per il commercio elettronico](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Azienda[Chi siamo](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/about-us)[Responsabilità](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/ssbi)[Eventi](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/events)[Comunicati stampa](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/press)[Programmi](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/partnership-programs)[Carriera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Uffici](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/collections/offices) Media sociali [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Ricerca. Sviluppo. Produzione.__ Siamo un fornitore leader del settore Life Science globale con soluzioni e servizi per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di biotecnologie e lo sviluppo e la produzione di terapie farmaceutiche. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it) [Soluzioni Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/sigma-aldrich)[Soluzioni BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/bioreliance)[Soluzioni Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/millipore)[Soluzioni SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/safc)[Soluzioni Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/milliq)[Soluzioni Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/supelco) __© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati, compreso il Text and Data Mining per l'addestramento dell'IA e tecnologie simili.__ La riproduzione di qualsiasi materiale del sito è severamente vietata senza autorizzazione. [Termini di utilizzo del sito](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/legal/site-use-terms)|[Informativa sulla privacy](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/legal/privacy-statement)|[Condizioni generali di vendita](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consenso al copyright](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/life-science/legal/copyright-consent)|[Mappa del sito](https://www.sigmaaldrich.com/CH/it/site-map)