Agua para biología celular y molecular
La pureza del agua es fundamental en la biología celular y las técnicas moleculares, ya que los contaminantes pueden afectar significativamente a los resultados experimentales y a la reproducibilidad. En los cultivos celulares, las impurezas pueden alterar el crecimiento y el funcionamiento de las células. En la investigación sobre proteínas, la calidad del agua puede influir en la estructura de las proteínas y afectar a la actividad enzimática. Las impurezas del agua también pueden afectar a la calidad del análisis o la purificación de proteínas. Las nucleasas suelen estar presentes en el agua y pueden degradar las muestras de ADN o ARN, lo que da lugar a resultados erróneos en la PCR y otras técnicas de investigación genómica.
Comprender el impacto de contaminantes específicos del agua en estas técnicas sensibles es fundamental para garantizar la fiabilidad y la coherencia de los experimentos. A continuación encontrarás productos e información que te ayudarán a seleccionar la calidad óptima del agua para tus aplicaciones biológicas sensibles.
Categorías destacadas
Los sistemas Milli-Q® ofrecen tecnologías innovadoras de purificación de agua diseñadas para satisfacer las necesidades de investigación de los laboratorios, los objetivos de sostenibilidad y otros requisitos fundamentales.
Desde un solo laboratorio hasta un edificio entero, los sistemas centrales de purificación de agua Milli-Q® son instrumentos conectados y de alto rendimiento capaces de satisfacer de forma fiable todas las necesidades de agua purificada.
Encuentra los cartuchos, las lámparas UV, los filtros y los depuradores para tu sistema de tratamiento de agua. Ventajas de utilizar consumibles originales Milli-Q: garantía de calidad del agua, características de sostenibilidad (nuevo tapón de drenaje, lámparas sin mercurio). Diseñados para un ajuste perfecto.
Los accesorios del sistema de agua Milli-Q® satisfacen las necesidades específicas de cada laboratorio, mejorando la seguridad, la calidad del agua y la productividad, al tiempo que permiten ahorrar espacio en la mesa de trabajo.
Repercusión de la calidad del agua en el cultivo celular
Dado que el agua es el componente principal de cualquier formulación de medio de cultivo, su calidad es fundamental para garantizar métodos fiables y reproducibles. Es importante que el agua tenga la calidad adecuada a la hora de preparar medios de cultivo celular, ya que las impurezas pueden afectar al rendimiento del medio o provocar anomalías, como cambios en el pH o el color, o dar lugar a la formación de precipitados. El agua debe estar libre de sustancias como bacterias, metales pesados, disruptores endocrinos y endotoxinas (pirógenos), que pueden afectar al crecimiento y al funcionamiento de las células. El uso de agua ultrapura purificada mediante ultrafiltración garantiza la eliminación de estos contaminantes y favorece la integridad y la reproducibilidad de los experimentos de cultivo celular.
Repercusión de la calidad del agua en la investigación sobre proteínas
El agua de alta pureza es fundamental en la investigación sobre proteínas y en los estudios proteómicos. Las impurezas del agua pueden afectar al plegamiento, la estabilidad y la actividad de las proteínas. El uso de agua con una pureza óptima también es esencial para técnicas como el ELISA, el Western blot y las técnicas de purificación de proteínas, en las que los contaminantes pueden comprometer la precisión y dar lugar a conclusiones erróneas.
Impacto de la calidad del agua en la investigación genómica
La sensibilidad y especificidad inherentes a muchas técnicas genómicas, como la PCR y la secuenciación, exigen reactivos de muy alta pureza. Las nucleasas, incluso en cantidades traza, pueden degradar las muestras de ADN y ARN, lo que afecta a procesos como la extracción de ácidos nucleicos, la PCR, la edición génica o la secuenciación. Los contaminantes orgánicos (por ejemplo, el ácido húmico o los polisacáridos) pueden imitar la estructura de los ácidos nucleicos o interactuar con ellos, mientras que los contaminantes inorgánicos, como algunos metales, pueden interactuar con las polimerasas y la transcriptasa inversa, comprometiendo los resultados de las técnicas basadas en la PCR. Estas técnicas sensibles requieren el uso de agua ultrapura libre de nucleasas para evitar la degradación del ADN y el ARN y para mantener la fiabilidad y la consistencia de los resultados.
Visita nuestro buscador de documentos para consultar fichas técnicas, certificados y documentación técnica.
Artículos relacionados
- El agua ultrapura proveniente del sistema Milli-Q® se muestra libre de BPA, adecuada para la investigación embriológica, minimizando la interferencia de los disruptores endocrinos.
- ¿Está pensando en adquirir un sistema de purificación de agua? Tenga en cuenta la calidad del agua requerida, el volumen total, la supervisión y trazabilidad, y las necesidades de servicio.
- Improve NGS performance and reliability by optimizing water quality at every step of the workflow, from fragmentation to cleaning to sequencing.
- Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
- Ver todo (26)
Descubre más artículos y protocolos
¿Cómo podemos ayudarte?
Si tiene alguna duda, envíe una solicitud
de asistencia al cliente o póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente:
Envíe un correo electrónico a custserv@sial.com
o llame al +1 (800) 244-1173
Asistencia adicional
- Asistencia técnica de Lab Water Solutions
Recibe asesoramiento profesional para encontrar la solución óptima en materia de agua para tu laboratorio.
- Calculadoras y aplicaciones
Caja de herramientas de la página web: herramientas y recursos de investigación científica para química analítica, ciencias de la vida, síntesis química y ciencia de los materiales.
- Solicitud de atención al cliente
Soporte al cliente que incluye ayuda con pedidos, productos, cuentas y problemas técnicos del sitio web.
- Preguntas frecuentes
Consulta nuestra sección de preguntas frecuentes para encontrar respuestas a las dudas más habituales sobre nuestros productos y servicios.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.