Merck
Filtros de vacío
Proporcionamos unidades de filtración al vacío y filtración a presión de botella para la filtración rutinaria de tampones, disolventes y medios de cultivo, filtros sin jeringa para la preparación de muestras de HPLC y UHPLC, embudos de filtración a presión para el secado de solutos y compuestos, y embudos de filtración analítica para pruebas microbiológicas. Para mayor comodidad, también hay disponibles colectores de vacío y dispositivos de filtrado en línea que ayudan a confinar y aislar los contaminantes en los sistemas de vacío.
Filtros sin jeringa.
Productos
UNIDADES DE FILTRACIÓN AL VACÍO EN BOTELLA
Las unidades de filtración al vacío en botella y los conjuntos de filtración están diseñados para la filtración de grandes volúmenes o la filtración estéril de tampones, medios de cultivo y otras soluciones acuosas. Los productos deben seleccionarse en función del material de la membrana, el tamaño del poro de la membrana, la capacidad de volumen del embudo y el diámetro del cuello de la botella receptora. Se dispone de unidades de filtración estériles y no estériles para su selección e incluyen filtros Millicup ®, Corning ®, BRAND ®, DWK DURAN ®, Nalgene ® FastCap™, ZapCap ®, y TPP ® Filtermax marcas.
Material de la membrana
  • Las membranas de polietersulfona (PES) se recomiendan para filtrar medios de cultivo, ya que presentan velocidades de flujo rápidas y baja unión a proteínas.
  • Las membranas de acetato de celulosa (CA) son ideales para filtrar muestras biológicas y medios de cultivo que contengan sueros, ya que presentan una unión a proteínas y macromoléculas muy baja.
  • Las membranas de nitrato de celulosa (CN) se recomiendan para la filtración de tampones en general y presentan extraíbles bajos pero una unión a proteínas alta.
  • Las membranas de PTFE presentan una alta compatibilidad química y una baja unión a proteínas y moléculas pequeñas, y son útiles para filtrar sustancias químicas agresivas.
  • Las membranas de nailon son hidrófilas con una amplia compatibilidad química y se recomiendan para aplicaciones que requieren muy bajos extraíbles. Pueden presentar una alta unión a proteínas y moléculas pequeñas y no se recomiendan para muestras biológicas, pero pueden utilizarse para filtrar medios sin proteínas.
  • Las membranas hidrófilas de PVDF tienen una unión a proteínas muy baja y se recomiendan para filtrar soluciones proteicas.
  • Los filtros de fibra de vidrio se producen a partir de fibras de vidrio de borosilicato y se utilizan normalmente para la prefiltración.
Tamaño de poro de la membrana
  • Las membranas de 0,45 µm se utilizan para la clarificación y la eliminación de partículas
  • Las membranas de 0,20 µm y 0.22 µm pueden utilizarse para la esterilización por filtración y la ultrafiltración de soluciones acuosas y disolventes orgánicos para HPLC
  • 0.Las membranas de 1 µm son suficientes para la eliminación de micoplasmas
WHATMAN ® MINI-UNIPREP ® FILTROS SIN Jeringa PARA PREPARACIÓN DE MUESTRAS
Los filtros sin jeringa son dispositivos de filtración premontados que incorporan un émbolo y un filtro y pueden utilizarse para preparar muestras para HPLC, UHPLC y otros métodos analíticos. Estos dispositivos están disponibles en diversos materiales. Los dispositivos de polipropileno son cómodos y fáciles de desechar. Los dispositivos de borosilicato eliminan la introducción de lixiviables plásticos y son más ampliamente compatibles con una variedad de disolventes. Muchos son compatibles con automuestreadores para agilizar los flujos de trabajo y aumentar la comodidad.
NALGENE ® ANALYTICAL FILTER FUNNELS
Los embudos de filtración analíticos se utilizan para realizar pruebas microbiológicas y análisis de agua, materias primas, alimentos y bebidas y otros productos acabados. Estos embudos filtrantes permiten recuperar fácilmente la membrana filtrante para el análisis analítico. Los dispositivos deben seleccionarse en función de la esterilidad, el material de la membrana filtrante, la accesibilidad del filtro, el rendimiento y la técnica analítica.
FUNELES DE FILTRO A PRESIÓN
Los embudos de filtro a presión de Aldrich ® y ACE Glass pueden utilizarse para secar compuestos sensibles al aire con gas inerte y se utilizan para secar rápidamente muestras higroscópicas, sensibles al aire y a la humedad para su análisis. Los embudos de filtración a presión deben seleccionarse en función de la resistencia a la tracción del material, la resistencia química, la sensibilidad ambiental y la accesibilidad del filtro.
Inicie sesión para continuar.
¿No tiene una cuenta?
Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.