Soportes y sistemas para filtros antivirales
Nuestra solución Viresolve® Pro, de eficacia probada, ofrece un marco integral para la filtración de virus en la fabricación de productos biológicos, lo que garantiza los máximos niveles de retención y eficiencia de procesamiento en una amplia gama de flujos de alimentación. Los soportes de filtro, flexibles y fáciles de usar, son un componente clave para la integración de la solución Viresolve® Pro, ya que permiten una filtración de virus escalable que se adapta a sus necesidades de fabricación.
Soportes Magnus para Viresolve® Pro/Pro+ destinados a la solución Viresolve® Pro
Los soportes Viresolve® Magnus están diseñados para el procesamiento de grandes volúmenes. El soporte Viresolve® Pro Magnus está diseñado para utilizar el dispositivo Viresolve® Pro de forma independiente, mientras que el soporte Viresolve® Pro+ Magnus está diseñado para utilizar el dispositivo Viresolve® Pro Magnus junto con los dispositivos Viresolve® Pro Magnus Shield o Shield H.
- Carga y descarga rápida y sencilla
- Sin contacto con el producto
- Ocupación mínima del soporte gracias a su orientación vertical
- Varillas de varias longitudes para instalaciones de distintos tamaños
- Sistema hidráulico manual sencillo
Soporte Viresolve® Pro Magnus para Viresolve® Pro con soporte para filtro Pod para el prefiltro Viresolve®
Cuando se utiliza un prefiltro Viresolve® junto con el Viresolve® Pro Magnus, es necesario instalar un soporte para cápsulas delante del soporte para Viresolve® Pro Magnus. El diseño modular de nuestro soporte para filtros de cápsula permite a los usuarios utilizar desde un solo filtro a escala piloto hasta un máximo de 30 filtros de cápsula instalados a escala de proceso. Estas opciones facilitan la configuración y reconfiguración del sistema a medida que los requisitos del proceso aumentan o disminuyen.
- Carga y descarga rápidas y sencillas
- Formato modular que permite una escalabilidad de hasta 6 veces sin aumentar el espacio ocupado
- Su construcción robusta facilita su uso y montaje
- Sin contacto con el producto
- Sistema hidráulico manual sencillo
Solución Mobius® FlexReady para la filtración de virus a gran escala
La solución Mobius® FlexReady para la filtración de virus a gran escala es un sistema fácil de usar que cuenta con una vía de flujo optimizada de un solo uso, diseñada para satisfacer plenamente sus necesidades de filtración de virus.
- Rápida configuración del hardware con una sencilla instalación de los conjuntos Flexware® de diseño óptimo
- Máxima adaptabilidad a sus necesidades operativas cambiantes gracias a las vías de flujo de un solo uso
- Prediseñado y optimizado para la filtración de virus, lo que le proporciona confianza y tranquilidad
Documentos relacionados
- Data Sheet: Viresolve® Pro Solution
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for Large-scale Virus Filtration
- Data Sheet: Hardware for Pod Disposable Depth Filter Systems
- Guidebook: Virus Retention Performance of Viresolve® Pro Devices under a Range of Processing Conditions
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.