Stanovení krevní skupiny
Krevní typizace (známá také jako určování krevních skupin) je proces klasifikace krve na základě detekce antigenů přítomných na povrchu červených krvinek (RBC). Správné určení krevní skupiny dárců a pacientů má zásadní význam pro bezpečnou transfuzi nebo transplantaci životně důležité krve, krevních složek nebo transplantovaných orgánů a tkání. Stanovení krevní skupiny spočívá v použití přísně regulovaných, standardizovaných, typově specifických činidel nebo přístrojů při testech se vzorky krve.
Mezinárodní společnost pro krevní transfuzi (ISBT) uznává třicet devět hlavních systémů stanovení lidské krevní skupiny pro zjišťování běžných i vzácných variant krevních skupin, ale nejrozšířenější jsou systémy stanovení krevních skupin ABO a Rh. Základní princip krevní typizace spočívá v pozorování jednoduché reakce antigen-protilátka, která vede k hemaglutinaci nebo shlukování krvinek.
Doporučené kategorie
Roztoky pro stanovení krevní skupiny: Objevte širokou škálu standardizovaných činidel a meziproduktů. Podpora kreativity při vývoji produktů pro stanovení krevní skupiny.
Reagencie připravené na dodržování předpisů:
Prozkoumejte naši širokou nabídku reagencií vyhovujících evropské směrnici 98/79/ES, které jsou k dispozici v různých variantách podle vašich potřeb.
Zlepšete výrobu pomocí standardizovaných meziproduktů pro stanovení krevní skupiny. Využijte supernatanty buněčných kultur s lidskými/moučnými monoklonálními protilátkami pro reagencie & zařízení.
Mezinárodní společnost pro krevní transfuzi (ISBT) uznává třicet devět hlavních systémů pro určování krevních skupin pro detekci běžných i vzácných variant krevních skupin, ale nejčastěji se používají systémy krevních skupin ABO a Rh. Základní princip krevní typizace spočívá v pozorování jednoduché reakce antigen-protilátka vedoucí k hemaglutinaci nebo shlukování RBC.
V systému ABO se fenotyp jedince obvykle určuje na základě hemaglutinačních reakcí RBC daného jedince s antisérami Anti-A, Anti-B a Anti-AB (dopředné skupinování). Absence hemaglutinace prokazuje nepřítomnost specifického antigenu, což znamená negativní test. Při testování vzorků krve dospělých lze potvrzení krevní skupiny ABO zajistit reakcí séra jedince se standardními suspenzemi červených krvinek A a B (reverzní skupinování).
Reagencie a přístroje pro stanovení krevních skupin jsou na všech trzích přísně regulovány, protože výsledky testu neposkytují diagnostický, ale spíše terapeutický výsledek. Výsledky určují, jaká krev dárce, krevní produkty nebo tkáně pro transplantaci budou pacientovi podány. Vývoj a výroba regulovaných reagencií a zařízení pro určování krevních skupin závisí na kvalitě, konzistenci a spolehlivosti základních kritických protilátkových surovin a pomocných chemikálií a komponent.
Výrobky pro typizaci krve
Nabízíme hotová činidla a suroviny pro typizaci krve. Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.
Související protokoly
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
Pište custserv@sial.com
nebo volejte na +1 (800) 244-1173
Další podpora
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Kalkulačky a aplikace
Web Toolbox - vědecké výzkumné nástroje a zdroje pro analytickou chemii, vědu o živé přírodě, chemickou syntézu a materiálovou vědu.
- Customer Support Request
Zákaznická podpora včetně pomoci s objednávkami, produkty, účty a technickými problémy s webovými stránkami.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Představované články
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.