Merck
DomůAplikaceGenomikaPurifikace DNA a RNA
Purifikace DNA a RNA
Struktura DNA - pro purifikaci DNA se používají různé metody
Extrakce DNA a RNA je základní metodou používanou v molekulární biologii. Potřeba vysoce kvalitní a čisté nukleové kyseliny je důležitá pro širokou škálu výzkumných a klinických aplikací. Purifikace nukleové kyseliny je počátečním krokem v mnoha pracovních postupech molekulární biologie a genomiky.
Doporučené kategorie
Souprava GenElute™-E Single Spin pro purifikaci genomové DNA
Purifikace gDNA
Sady pro extrakci a purifikaci DNA s vysokou výtěžností a kvalitou jsou přizpůsobeny pro různé běžné i náročné typy vzorků, včetně buněčných kultur, savčích tkání, krve, virů, bakterií, rostlinných tkání, půdy, vody, moči, stolice, reakcí PCR a extrakcí na agarosovém gelu.
Obchod s produkty
Sada zdravotnických potřeb s nápisem "Sterilní stříkačka SupraAlvita 0,5 ml U-100 Insulin" s několika stříkačkami a ampulemi rozesetými vpředu. Injekční stříkačky a ampule jsou z čirého plastu s bílými písty.
Purifikace RNA
Rychlá a spolehlivá purifikace celkové RNA a mRNA z různých vzorků včetně buněk, tkání, virů, rostlin, séra a plazmy.
Obchod s produkty
Kruhové vlákno DNA plazmidu, které ukazuje strukturu dvojité šroubovice se střídavými barvami představujícími páry bází.
Purifikace plazmidové DNA
Zjednodušte si purifikaci plazmidové DNA pomocí souprav různých velikostí. Ideální pro potřeby klonování a exprese proteinů.
Obchod s produkty
Extrémní přiblížení bublinek pracího prostředku různých velikostí
Detergenty - aniontové, kationtové, zwitteriontové, proti pěnění
Objevte univerzální biologické detergenty, povrchově aktivní látky pro lýzu, elektroforézu, WB, transfekci a výzkumné aplikace. K dispozici jsou varianty vyhovující nařízení REACH.
Obchod s produkty
Vzorky DNA a RNA se často získávají ze surových preparátů. Genomovou DNA, plazmidovou DNA a celkovou RNA lze extrahovat a purifikovat z různých zdrojů včetně bakteriálních a savčích buněk, rostlinných tkání, houbových tkání, savčích tkání, krve, plazmy, séra, virů, bukálních a nosních stěrů, gelových matric, PCR a dalších enzymatických reakcí. Izolace nukleové kyseliny z těchto vzorků často zahrnuje lýzu buněčných membrán nebo homogenizaci vzorku, po níž následuje odstranění proteinů, enzymů, detergentů, solí a lipidů.
Běžně používané přístupy zahrnují:
  • Alkalická extrakce
  • Fenol-chloroformová extrakce
  • Hustotní gradientová centrifugace chloridem cesným (CsCl)
  • Oligo(dT)-celulózová chromatografie
  • Křemičitá matrice
  • Skleněné kuličky
  • Diatomaceous earth
  • Anion exchange chromatography
  • Chromatografie s vyloučením velikosti
Konečná aplikace určí nejlepší metodu čištění. Mezi následné aplikace patří PCR, qPCR, restrikční digesce, ligace, klonování, genotypování, analýza genové exprese, sekvenování nové generace (NGS) a Northern a Southern blotting.