Merck
DomůAplikaceBiologie bílkovin(ELISA) Enzymová imunosorbentová analýza
(ELISA) Enzymová imunosorbentová analýza
Test ELISA, který se obvykle provádí v mikrotitračních destičkách s více jamkami, je molekulárněbiologický test běžně používaný k detekci a kvantifikaci různých molekul, včetně peptidů, proteinů a protilátek. Tyto testy dokážou detekovat sledované molekuly v řádu pg/mL a jsou klíčové jak pro základní výzkum, tak pro potřeby aplikovaného výzkumu nemocí.
Testování ELISA: Interakce protilátek a antigenů
Mezi základní molekulární složky testu ELISA obvykle patří protilátka konjugovaná s enzymem, imobilizovaná molekula (nebo molekuly) zájmu a detekční substrát. Klíčovým aspektem, který určuje úspěch a kvalitu dat získaných z testu ELISA, je afinita a specificita interakcí mezi protilátkou a antigenem. Interakce mezi antigenem a protilátkou jsou ovlivňovány četnými faktory, včetně pH, teploty a iontové síly.
Vybrané kategorie
Multiplexní imunotesty MILLIPLEX®
Multiplexní imunotesty MILLIPLEX® pro přístroje Luminex®
Objevujte s jistotou pomocí multiplexních imunotestů MILLIPLEX® pro přístroje Luminex® a zároveň se můžete spolehnout na spolehlivý výkon testů a neustále se rozšiřující portfolio, které uspokojí vaše potřeby v oblasti detekce biomarkerů.
Nakupovat nyní
Sady a reagencie pro testy ELISA
Sady pro enzymovou imunoanalýzu (ELISA)
Sady ELISA, reagencie a zdroje pro detekci biomarkerů.
Nakupovat nyní
Imunoanalýzy SMC®
Technologie SMC®
Technologie Single Molecule Counting (SMC®) umožňuje přesné kvantitativní stanovení molekul v množstvích, která byla dosud nedetekovatelná.
Nakupovat nyní
Formáty detekce ELISA
Testování metodou ELISA, které využívá metody přímé detekce, vyžaduje imobilizovaný antigen, který je vázán přímo na povrch testovací destičky nebo nepřímo pomocí zachycovací protilátky, následovaný antigen-specifickou primární protilátkou konjugovanou s enzymem a detekčním substrátem.
Častěji používaný formát nepřímé detekce zahrnuje jak nekonjugovanou primární protilátku, tak následně konjugovanou sekundární protilátku, která je specifická pro detekci primární protilátky. Nepřímá detekce těží ze zvýšené imunoreaktivity s cílovým antigenem, protože konjugovaný enzymový prvek je přítomen pouze na sekundární protilátce.
Kromě metod přímé a nepřímé detekce využívají zachytávací nebo „sendvičové“ testy další protilátku zachycující antigen, která je nejprve navázána na povrch mikrodestičky, a následně se použije jak primární, tak enzymem konjugovaná sekundární protilátka, podobně jako u výše popsané nepřímé metody.
Vyhledávání dokumentů
Hledáte podrobnější informace?