Merck
DomůAplikaceVoda pro analytickou chemii
Voda pro analytickou chemii
Vědecká pracovnice v laboratorním plášti, s rukavicemi a ochrannou čepicí, která vkládá zkumavku do přístroje pro plynovou chromatografii
Analytická chemie zahrnuje různé vysoce citlivé techniky používané k určení chemického složení nebo vlastností vzorku. Mezi tyto techniky patří HPLC, LC-MS, ICP-MS a iontová chromatografie (IC). Přesnost a reprodukovatelnost výsledků těchto analýz do značné míry závisí na detekčním systému a na kvalitě a čistotě reagencií. Zejména voda pro reagencie musí být bez přítomnosti analyzované látky a také bez kontaminantů, které by mohly narušit výkon analytického přístroje. Níže najdete produkty a informace, které vám pomohou vyhnout se kontaminantům a vybrat optimální kvalitu vody a systém čištění vody pro vaše citlivé chemické aplikace.
Vybrané kategorie
Systém na úpravu ultr čisté a čisté vody Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 – systém na úpravu laboratorní vody typu 1 a typu 2 s výrobními a zásobními jednotkami a výdejníky čisté a ultr čisté vody.
Stolní laboratorní systémy na čištění vody Milli-Q®
Systémy Milli-Q® nabízejí inovativní technologie čištění vody, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám laboratorního výzkumu, cílům v oblasti udržitelnosti a dalším klíčovým požadavkům.
Nakupovat produkty
Centrální systém na úpravu vody Milli-Q® HX 7000 a nádrž na čistou vodu SDS 500
Systémy pro čištění laboratorní vody Milli-Q® s vysokým průtokem
Ať už jde o jednu laboratoř nebo celou budovu, centrální systémy na úpravu vody Milli-Q® představují propojené, vysoce výkonné přístroje, které dokážou spolehlivě pokrýt veškerou potřebu čištěné vody.
Nakupovat produkty
Sada pro předúpravu IPAK Gard®
Spotřební materiál pro čištění laboratorní vody Milli-Q®
Najděte si kazety, UV lampy, filtry a lešticí vložky pro váš vodní systém. Výhody používání originálních spotřebních materiálů Milli-Q: zaručená kvalita vody, prvky podporující udržitelnost (nové odtokové víčko, lampy bez obsahu rtuti). Navrženo tak, aby perfektně pasovalo.
Nakupovat produkty
K jednomu vodnímu systému Milli-Q® IQ lze připojit až 4 dávkovače POD
Příslušenství pro laboratorní systémy na čištění vody Milli-Q®
Příslušenství k vodním systémům Milli-Q® vyhovuje specifickým potřebám laboratoří, zvyšuje bezpečnost, kvalitu vody a produktivitu a zároveň šetří místo na pracovním stole.
Nakupovat produkty
Vliv kvality vody na techniky analytické chemie
Jako jedno z nejčastěji používaných činidel hraje čištěná voda v laboratořích po celém světě významnou roli. Používá se k jednoduchým úkonům, jako je oplachování skleněných nádob, a hraje klíčovou roli v mnoha analytických technikách, jako jsou AAS, ICP-MS, (U)HPLC, iontová chromatografie, titrace i UV/Vis spektroskopie. Je třeba věnovat zvláštní pozornost výběru správné kvality vody pro danou aplikaci, protože nečistoty, jako jsou těžké kovy, organické látky, částice, chlor a bakterie, mohou ovlivnit výsledky analýz. I velmi nízká úroveň kontaminace měřeného analytu může potenciálně ovlivnit výsledky tím, že způsobí šum pozadí a sníží citlivost metody.
Vliv kvality vody na analýzy organických látek (např. HPLC, LC-MS) 
Zatímco chromatografové věnují velkou pozornost zajištění čistoty solí a organických rozpouštědel používaných při přípravě mobilní fáze, kvalita vody je často považována za samozřejmost. Zvláštní obavy vyvolávají organické kontaminanty ve vodě, které mohou významně ovlivnit analýzy HPLC a LC-MS tím, že způsobují vysoký šum pozadí, driftování základních čar a falešné píky, což narušuje identifikaci a kvantifikaci cílových analytů. Mezi další kontaminanty, na které je třeba dávat pozor, patří anorganické ionty, které mohou vytvářet adukty. Částice a bakterie se mohou dostat do kolony a fritů, čímž zvyšují protitlak nebo poškozují čerpadla a injektory. Bakterie mohou uvolňovat organické vedlejší produkty, čímž ještě zhoršují problémy způsobené organickými kontaminanty. Použití vysoce kvalitní ultr čisté vody s nízkým obsahem celkového organického uhlíku (TOC ≤ 5 ppb) a vysokou měrnou elektrickou odporností (18,2 MOhm.cm) je zásadní pro zamezení těmto problémům a zajištění spolehlivých a přesných výsledků.
Vliv kvality vody na elementární analýzy 
Kontaminanty ve vodě mohou významně ovlivnit vysoce citlivé elementární analýzy, včetně ICP-MS, ICP-OES a atomové absorpční spektroskopie (AAS), tím, že způsobují interference, které ovlivňují přesnost a citlivost analýz vzorků. Zejména anorganické nečistoty mohou vést k chybnému kvantitativnímu stanovení analyzovaných látek. Kontaminanty ve vodě, jako jsou částice nebo organické látky, mohou také vytvářet usazeniny v součástech přístrojů a vést k častější potřebě čištění a údržby přístrojů.
Kvalita vody by měla být přizpůsobena tak, aby bylo možné dosáhnout očekávaných a požadovaných detekčních limitů v rozmezí od ppb až po sub-ppt. Používání ultračisté vody bez nečistot zabrání jakýmkoli interferencím s analyzovanými prvky a ochrání analytické přístroje před kontaminací, čímž zajistí přesnost a preciznost všech měření a zvýší efektivitu.
Vyhledávání dokumentů
Hledáte podrobnější informace?