Merck
DomůAplikaceVoda pro buněčnou a molekulární biologii
Voda pro buněčnou a molekulární biologii
Ilustrace dvojité šroubovice DNA s červeně zvýrazněným obrysem a modře zvýrazněným křížovým žebříčkem, umístěná na sekvenčním dokumentu, na němž jsou nukleotidové báze znázorněny písmeny "ATCG".
Čistota vody je v buněčné biologii a molekulárních technikách klíčová, protože kontaminanty mohou významně ovlivnit výsledky experimentů a reprodukovatelnost. V buněčných kulturách mohou nečistoty narušit růst a funkci buněk. Při výzkumu proteinů může kvalita vody ovlivnit strukturu proteinů a ovlivnit enzymovou aktivitu. Nečistoty ve vodě mohou také ovlivnit kvalitu analýzy nebo čištění proteinů. Ve vodě jsou často přítomny nukleázy, které mohou degradovat vzorky DNA nebo RNA a vést k falešným výsledkům při PCR a dalších technikách genomického výzkumu. 
Pochopení vlivu specifických kontaminantů vody na tyto citlivé techniky je zásadní pro zajištění spolehlivosti a konzistence experimentů. Níže naleznete produkty a informace, které vám pomohou při výběru optimální kvality vody pro vaše citlivé biologické aplikace.
Doporučené kategorie
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systém pro čištění ultračisté a čisté vody - laboratorní systém pro čištění vody typu 1 a 2 s výrobními a zásobníkovými jednotkami a dávkovači čisté a ultračisté vody.
Stolní systémy pro čištění vody Milli-Q®
Systémy Mili-Q® nabízejí inovativní technologie čištění vody navržené tak, aby podporovaly potřeby laboratorního výzkumu, cíle udržitelnosti a další důležité požadavky.
Obchod s produkty
Centrální systém čištění vody Milli-Q® HX 7000 a nádrž na čistou vodu SDS 500
Vysokoprůtokové laboratorní systémy pro čištění vody Milli-Q®
Od jedné laboratoře až po celou budovu jsou centrální systémy čištění vody Milli-Q® propojené, vysoce výkonné přístroje, které spolehlivě uspokojí všechny potřeby čištěné vody.
Obchod s produkty
Balení IPAK Gard® pro předúpravu
Spotřební materiál pro čištění vody v laboratoři Milli-Q®
Najdete zde patrony, UV lampy, filtry a leštidla pro svůj vodní systém. Výhody používání originálního spotřebního materiálu Milli-Q: záruka kvality vody, prvky udržitelnosti (nové víčko Drain Cap, lampy bez obsahu Hg). Navrženo pro dokonalé přizpůsobení.
Obchod s produkty
Připojení až 4 dávkovačů POD k jednomu systému vody Milli-Q® IQ
Příslušenství pro laboratorní systémy čištění vody Milli-Q®
Příslušenství pro vodní systémy Milli-Q® podporuje specifické potřeby laboratoře, zvyšuje bezpečnost, kvalitu vody a produktivitu a zároveň šetří místo na stole.
Obchod s produkty
Vliv kvality vody na buněčné kultury
Voda je největší složkou každého kultivačního média, proto je její kvalita rozhodující pro spolehlivé a reprodukovatelné metody. Správná kvalita vody je při přípravě médií pro buněčné kultury důležitá, protože nečistoty mohou ovlivnit výkonnost médií nebo způsobit abnormality, jako jsou změny pH nebo barvy, nebo způsobit vznik precipitátů. Voda by neměla obsahovat látky, jako jsou bakterie, těžké kovy, endokrinní disruptory a endotoxiny (pyrogeny), které mohou ovlivnit růst a funkci buněk. Používání ultračisté vody čištěné ultrafiltrací zajišťuje odstranění těchto kontaminantů a podporuje integritu a reprodukovatelnost experimentů s buněčnými kulturami.
Vliv kvality vody na výzkum proteinů
Vysoce čistá voda má zásadní význam pro výzkum proteinů a proteomické studie. Nečistoty ve vodě mohou ovlivnit skládání, stabilitu a aktivitu proteinů. Použití optimální čistoty vody je také nezbytné pro techniky, jako je ELISA, Western blotting a techniky purifikace proteinů, kde mohou kontaminanty ohrozit přesnost a vést k chybným závěrům.
Vliv kvality vody na genomický výzkum
Vlastní citlivost a specifičnost mnoha genomických technik, jako je PCR a sekvenování, vyžaduje velmi vysokou čistotu činidel.  Nukleázy, a to i ve stopovém množství, mohou degradovat vzorky DNA a RNA a ovlivnit procesy, jako je extrakce nukleových kyselin, PCR, editace genů nebo sekvenování. Organické kontaminanty (např. huminové kyseliny, polysacharidy) mohou napodobovat strukturu nukleových kyselin nebo s nimi interagovat, zatímco anorganické kontaminanty, jako jsou některé kovy, mohou interagovat s polymerázami a reverzní transkriptázou, což může ohrozit výsledky technik založených na PCR. Tyto citlivé techniky vyžadují použití ultračisté vody bez nukleáz, aby se zabránilo degradaci DNA/RNA a zachovala se spolehlivost a konzistence výsledků.