Merck
110165CBC
Thiamet G
TMG
Synonyma:
O-GlcNAcase Inhibitor, (3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(ethylamino)-3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H16N2O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
248.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Quality level:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES string
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI key
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Quality Level
Biochem/physiol Actions
Thiamet G is a glycosidase inhibitor
Thiamet G is a potent inhibitor of the enzyme O-GlcNAcase (Ki = 21 nM). The compound is orally bioavailable and crosses the blood brain barrier. Thiamet G leads to an increase in O-GlcNAc-modified proteins in cell-based and in vivo assay systems, and reduces levels of phosphorylated Tau protein in rat cortex and hippocampus.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c