Merck
114700
Activin A
HumanRecombinant CHO Cells
Synonyma:
ACVR2, Activin receptor type-A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Activin A, HumanRecombinant CHO Cells
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (Reconstitute to a concentration >=10 µg/ml with sterile PBS containing >=0.1% HSA or BSA.)
storage temp.
−70°C
Quality Level
General description
Recombinant, human activin A (disulfide-linked homodimer of two 116-amino acid residue βA subunits) expressed in CHO cells. Mature βA-monomer lacks a potential N-linked glycosylation site and has a calculated molecular mass of 13 kDa. Activins are members of the TGF-β superfamily and have been shown to play an important role in the regulation of homonogenesis, cellular homeostasis, and differentiation programs.