Merck
121974
ψ-Agatoxin IVA, Agelenopsis
Přihlásit k zobrazení cen stanovených pro organizaci a smluvních cen
Vybrat velikost
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c