Přeskočit na
178611
Anti-Aquaporin 1 (243-261) Rabbit pAb
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 μL
Očekávané datum odeslání15. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
12 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12161900
Species reactivity:
(human, rat)
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
12 100,00 Kč
Očekávané datum odeslání15. dubna 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
Quality Level
form
lyophilized
species reactivity
(human, rat)
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1-2 µg/mL, chemiluminescence)
Frozen Sections )
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
General description
Protein A purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the aquaporin-1 protein. Supplied with AQP1243-261 blocking peptide (immunogen).
Immunogen
Human
Application
Immunoblotting (1-2 µg/mL, chemiluminescence)Frozen Sections
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3