Merck
A8016
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt
≥80% (HPLC), P2Y receptor agonist., powder
Synonyma:
ADP-β-S, Adenosine-5′-0-(2-thiodiphosphate) trilithium salt, Ado-5′-PP[S]
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12Li3N5O9P2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
461.07
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt, ≥80% (HPLC)
Quality Level
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O9P2S.3Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-25(18,19)24-26(20,21)27;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H2,20,21,27);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
CPKFUAYUUSSFFZ-MSQVLRTGSA-K
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
General description
Substrate and inhibitor for AMP dependent enzyme systems.
Application
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate is a substrate and inhibitor for AMP dependent enzyme systems. Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate has been used to explore the myenteric control mechanisms of human esophageal motility and the effect of nitrergic and nonnitrergic neurotransmitters.
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt has been used to induce neuropathic pain in rats to study the effect of dorsal horn cannabinoid CB2 receptor activation on the expression of P2Y12 and P2Y13 (purinoceptors) receptors.
Biochem/physiol Actions
P2Y receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Non-hydrolyzable ADP analog
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
B Lecea et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 300(5), G782-G794 (2011-02-19)
The aim of this study was to explore the myenteric mechanisms of control of human esophageal motility and the effect of nitrergic and nonnitrergic neurotransmitters. Human circular esophageal strips were studied in organ baths and with microelectrodes. Responses following electrical
Alexander K Filippov et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(36), 9340-9348 (2006-09-08)
We have shown previously that stimulation of heterologously expressed P2Y1 nucleotide receptors inhibits M-type K+ currents in sympathetic neurons. We now report that activation of endogenous P2Y1 receptors induces inhibition of the M-current in rat CA1/CA3 hippocampal pyramidal cells in
Tibor Kiss
The European journal of neuroscience, 21(8), 2177-2185 (2005-05-05)
Members of the mytilus inhibitory peptide (MIP) family play an important role in the modulation of many physiological processes in molluscs. The signal transduction pathways affected by the MIP effect have not, however, been elucidated. Application of guanosine 5'-[gamma-thio]triphosphate tetralithium
Activation of dorsal horn cannabinoid CB2 receptor suppresses the expression of P2Y 12 and P2Y 13 receptors in neuropathic pain rats
Niu J, et al.
Journal of Neuroinflammation, 14(1), 185-185 (2017)
Jian Cui et al.
Neuroscience letters, 503(3), 244-249 (2011-09-08)
P2Y(1) is probably an important subtype of purinergic receptors (P2Rs) in modulation of the astrocyte activation in spinal cord. The aim of this study was to observe the effect of P2Y(1) receptor on the abnormal energy metabolism of the cultured