[Přejít k obsahu](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)
Produkty
Nákupní košík0
CZCS
Produkty
ProduktyAplikaceSlužbyZdrojePodpora
[Přihlášení / Registrovat se](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Dohledání objednávky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/order-lookup)
[Rychlá objednávka](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/quick-order)
Nákupní košík0
[Domů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)[Klonování a exprese](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/applications/genomics/cloning-and-expression)Protokol o digesci restrikčních enzymů
# Protokol o digesci restrikčních enzymů
Naše kolekce restrikčních enzymů byla optimalizována pro trávení pomocí pěti jedinečných pufrů. Při štěpení DNA pomocí jednoho enzymu použijte pufr dodávaný s enzymem.
## Protokol pro digesci DNA pomocí jednoho restrikčního enzymu
1. Přidejte komponenty do čisté zkumavky v uvedeném pořadí:
1 µl DNA (koncentrace 1 µg/µl)
. 2 µL 10x buffer
1 µl restrikčního enzymu
16 µl sterilní vody
2. Inkubujte reakci při teplotě trávení (obvykle 37 °C) po dobu 1 hodiny.
3. Trávení zastavte tepelnou inaktivací (65 °C po dobu 15 minut) nebo přidáním 10 mM EDTA konečné koncentrace.
4. Trávená DNA je připravena k použití ve výzkumných aplikacích.
Při použití dvou restrikčních enzymů najednou nejprve zkontrolujte aktivity enzymů v jednotlivých pufrech pomocí tabulky na Referenčním materiálu pufrů restrikčních enzymů. Pokud mají oba enzymy 100% aktivitu ve stejném pufru, můžete pokračovat v protokolu dvojité digesce s použitím tohoto pufru. Případně můžete optimální pufr určit z tabulky běžných dvojitých štěpení. V některých případech se doporučuje sekvenční trávení z důvodu nekompatibility pufrů (složení nebo teplota).
## Protokol digesce DNA pomocí dvou restrikčních enzymů
1. Přidejte komponenty do čisté zkumavky v uvedeném pořadí:
1 µl DNA (koncentrace 1 µg/µl)
. 2 µL 10x buffer
1 µl každého restrikčního enzymu
15 µl sterilní vody
2. Inkubujte reakci při teplotě trávení (obvykle 37 °C) po dobu 1 hodiny.
3. Trávení zastavte tepelnou inaktivací (65 °C po dobu 15 minut) nebo přidáním 10 mM EDTA konečné koncentrace.
4. Trávená DNA je připravena k použití ve výzkumných aplikacích.
## Protokol sekvenční digesce DNA
1. Přidejte komponenty do čisté zkumavky v uvedeném pořadí:
1 µl DNA (koncentrace 1 µg/µl)
2 µl 10x pufru
2 µl 10x pufrunbsp; 1 µl restrikčního enzymu
16 µl sterilní vody
2. Inkubujte reakci při teplotě trávení (obvykle 37 °C) po dobu 1 hodiny.
3. Rozklad zastavte tepelnou inaktivací (65 °C po dobu 15 minut) nebo přidáním 10 mM konečné koncentrace EDTA.
4. Znovu získejte DNA pomocí purifikační soupravy: znovu suspendujte a nařeďte DNA na 1 µg/µl.
5. Připravte druhý rozklad podle kroku 1. Pokračujte krokem 3.
6. Trávená DNA je připravena k použití ve výzkumných aplikacích.
__Související články__
- [Úvod do transfekce buněk](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/transfection-reagents)
- [Modrobílý screening a protokoly pro výběr kolonií](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/blue-white-screening)
- [Úvod do transformace kvasinek](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/introduction-to-yeast-transformation)
- [Restrikční endonukleázy - Molekulární nůžky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/restriction-endonucleases-the-molecular-scissors)
- [Klonování zájmových genů do plazmidového vektoru](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/restriction-enzyme-cloning-manual-cloning)
- [Promotérský systém T7](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/t7-promoter-system)
- [Reverse Transfection of Plasmid DNA](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/xtg-reverse-transfect-pdna)
- [3xFLAG® System Expression Vectors for Ultra-Sens](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/3x-flag)
- [Zobrazit více](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
__Související kategorie výrobků__
- [Detekční substráty a enzymy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/protein-biology/proteins-and-enzymes/detection-substrates-and-enzymes)
- [Biologické pufry](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/chemistry-and-biochemicals/biochemicals/biological-buffers)
Nejvyšší
__Chcete-li pokračovat, musíte se přihlásit.__
Přihlásit__Nemáte účet?__Registrovat
Toto je strojově přeložená stránka.
Podpora[Zákaznická podpora](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/support/customer-support)[Kontaktujte nás](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/offices)[ČASTO KLADENÉ DOTAZY](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Bezpečnostní listy (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/documents-search?tab=sds)[Certifikáty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/documents-search?tab=coa)[Kvalita a regulace](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulačky a aplikace](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/support/calculators-and-apps)[Webové semináře](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/webinars)
Objednávky[Vyhledávání objednávek](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/order-lookup)[Rychlá objednávka](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/quick-order)[Vlastní produkty](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/services/custom-products)[Řešení pro elektronické obchodování](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Společnost[O nás](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/about-us)[Odpovědnost](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/ssbi)[Události](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/events)[Tiskové zprávy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/partnership-programs)[Kariéra](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Kanceláře](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/offices)
Sociální média
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Výzkum. Vývoj.__
Jsme předním dodavatelem pro světový průmysl Life Science s řešeními a službami pro výzkum, vývoj a výrobu biotechnologií a vývoj a výrobu farmaceutických léčiv.
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)
[Sigma-Aldrich® Roztoky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Řešení](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/bioreliance)[Millipore® Roztoky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/millipore)[SAFC® Řešení](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/safc)[Milli-Q® Roztoky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/milliq)[Supelco® Řešení](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Německo a/nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena, včetně vytěžování textu a dat pro trénink umělé inteligence a podobných technologií.
Reprodukce jakýchkoli materiálů z těchto stránek je bez povolení přísně zakázána.
[Podmínky používání webu](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/site-use-terms)|[Zásady ochrany osobních údajů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/privacy-statement)|[Všeobecné podmínky prodeje](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Souhlas s autorskými právy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa stránek](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/site-map)
An unknown error has occured.