[Přejít k obsahu](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)
Produkty
Nákupní košík0
CZCS
Produkty
ProduktyAplikaceSlužbyZdrojePodpora
[Přihlášení / Registrovat se](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Dohledání objednávky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/order-lookup)
[Rychlá objednávka](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/quick-order)
Nákupní košík0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en)[Small Molecule HPLC](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/applications/analytical-chemistry/liquid-chromatography/small-molecule-hplc)Ascentis® Express U/HPLC Column Selection
# Ascentis® Express U/HPLC Column Selection
## Column selection by phase chemistry
The column selectivity has the highest influence on resolution in chromatography. Therefore, the selection of the best suitable column chemistry for the target analytes is an important selection parameter. C18 column chemistries are typically the first choice. Nevertheless, when a C18 doesn't give the desired separation or the sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing stationary phases. The range of selectivity provided by Ascentis® Express makes this easy. The flowchart below helps guide users in the selection of an Ascentis® Express phase, based on the particular compound type or separation challenge
## column selection by column dimension
The separation goals, detection method and the instrument used for the separation define the column dimension and the particle size.
### Select Column ID
NeedsColumn ID (mm)Typical Flow Rate (mL/min)
Best Suitability for Mass Spec and UHPLC2.10.2 – 1.0
Solvent Savings in HPLC3.00.5 – 2.0
Standard HPLC4.61.0 – 3.0
### Select Column Length
NeedsColumn Length (mm)
Maximize Speed20 - 75
Balance of Resolution and Speed100
Maximize Resolution150
### Select Particle Size
NeedsParticle Size (µm)
UHPLC / High Throughput2.0
Fast on any HPLC System2.7
"Plug and Play" for Improving Existing HPLC Methods5.0
__Related Technical Articles__
- [Ascentis® Express Biphenyl UHPLC and HPLC Columns](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/ascentis-express-biphenyl-uhplc-and-hplc-columns)
- [Ascentis® Express C18 U/HPLC Columns](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/ascentis-express-c18-u-hplc-columns)
- [Ascentis® Express C8 U/HPLC Columns](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/ascentis-express-c8-u-hplc-columns)
- [Ascentis® Express F5 (Pentafluorophenyl) U/HPLC Columns](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/ascentis-express-f5-pentafluorophenyl-u-hplc-columns)
- [Ascentis ® Express HILIC U/HPLC Columns](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/ascentis-express-hilic-u-hplc-columns)
- [Ascentis® Express Phenyl Hexyl Columns for U/HPLC](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/ascentis-express-phenyl-hexyl-columns)
Nejvyšší
__Chcete-li pokračovat, musíte se přihlásit.__
Přihlásit__Nemáte účet?__Registrovat
Podpora[Zákaznická podpora](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/support/customer-support)[Kontaktujte nás](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/offices)[ČASTO KLADENÉ DOTAZY](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Bezpečnostní listy (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/documents-search?tab=sds)[Certifikáty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/documents-search?tab=coa)[Kvalita a regulace](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulačky a aplikace](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/support/calculators-and-apps)[Webové semináře](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/webinars)
Objednávky[Vyhledávání objednávek](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/order-lookup)[Rychlá objednávka](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/quick-order)[Vlastní produkty](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/services/custom-products)[Řešení pro elektronické obchodování](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Společnost[O nás](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/about-us)[Odpovědnost](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/ssbi)[Události](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/events)[Tiskové zprávy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/partnership-programs)[Kariéra](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Kanceláře](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/offices)
Sociální média
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Výzkum. Vývoj.__
Jsme předním dodavatelem pro světový průmysl Life Science s řešeními a službami pro výzkum, vývoj a výrobu biotechnologií a vývoj a výrobu farmaceutických léčiv.
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)
[Sigma-Aldrich® Roztoky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Řešení](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/bioreliance)[Millipore® Roztoky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/millipore)[SAFC® Řešení](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/safc)[Milli-Q® Roztoky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/milliq)[Supelco® Řešení](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Německo a/nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena, včetně vytěžování textu a dat pro trénink umělé inteligence a podobných technologií.
Reprodukce jakýchkoli materiálů z těchto stránek je bez povolení přísně zakázána.
[Podmínky používání webu](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/site-use-terms)|[Zásady ochrany osobních údajů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/privacy-statement)|[Všeobecné podmínky prodeje](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Souhlas s autorskými právy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa stránek](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/site-map)
An unknown error has occured.