Úvod do Click Chemistry
A "Click" Away from Discovery
Tradiční proces objevování léčiv založený na přírodních sekundárních metabolitech byl často pomalý, nákladný a pracný. I po nástupu kombinatoriální chemie a vysokokapacitního screeningu v minulých desetiletích je generování vodítek závislé na spolehlivosti jednotlivých reakcí při konstrukci nového molekulárního rámce.
Mechanismus click chemie
Click chemie je novější přístup k syntéze molekul podobných léčivům, který může urychlit proces objevování léčiv využitím několika praktických a spolehlivých reakcí. Sharpless a spolupracovníci definovali, co dělá click reakci reakcí, jako reakci, která má široký rozsah a snadno se provádí, používá pouze snadno dostupná činidla a je necitlivá na kyslík a vodu. Ve skutečnosti je v několika případech voda ideálním reakčním rozpouštědlem, které poskytuje nejlepší výtěžky a nejvyšší rychlosti. Při zpracování a čištění reakce se používají neškodná rozpouštědla a vyhýbá se chromatografii.1
Klikněte na chemické reakční procesy
- Jednoduché provádění
- Modulární
- Široký rozsah
- Vysoká výtěžnost
- Stereospecifický
- Podléhá 12 zásadám zelené chemie tím, že vytváří neškodné vedlejší produkty, odstranitelné nechromatografickými metodami
Click Chemistry Reaction Characteristics1 - Jednoduché reakční podmínky
- Snadno a jednoduše dostupné výchozí materiály a činidla
- Použití žádného rozpouštědla, neškodného rozpouštědla (např. vody) nebo snadno odstranitelného rozpouštědla
- Jednoduchá izolace produktu
- Produkt by měl být stabilní za fyziologických podmínek
Kliková chemie zahrnuje použití modulárního přístupu a má důležité aplikace v oblasti objevování léčiv, kombinatoriální chemie, cílové templátové in situ chemie a výzkumu DNA.1