[Přejít k obsahu](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)
Produkty
Nákupní košík0
CZCS
Produkty
ProduktyAplikaceSlužbyZdrojePodpora
[Přihlášení / Registrovat se](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Dohledání objednávky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/order-lookup)
[Rychlá objednávka](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/quick-order)
Nákupní košík0
[Domů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)[Klonování a exprese](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/applications/genomics/cloning-and-expression)Modrobílý screening a protokoly pro výběr kolonií
# Modrobílý screening a protokoly pro výběr kolonií
## Identifikace rekombinantních bakterií
Blue-white screening je rychlá a účinná technika identifikace rekombinantních bakterií. Spoléhá na aktivitu β-galaktosidázy, enzymu vyskytujícího se v *E. coli*, který štěpí laktózu na glukózu a galaktózu.
## Narušení genu LacZ
Přítomnost laktózy v okolním prostředí spouští v *E. coli* operon lacZ. Aktivita operonu vede k produkci enzymu β-galaktoisdázy, který metabolizuje laktózu. Většina plazmidových vektorů nese krátký úsek genu lacZ, který obsahuje kódovací informaci pro prvních 146 aminokyselin β-galaktozidázy. Použité hostitelské *E. coli* kmeny jsou kompetentní buňky obsahující deleční mutaci lacZΔM15. Když jsou tyto buňky schopny přijmout plazmidový vektor, vzniká díky procesu α-komplementace funkční enzym β-galatosidáza.
Plazmidové vektory používané při klonování jsou manipulovány tak, aby tento proces α-komplementace sloužil jako marker rekombinace. V rámci sekvence lacZ v plazmidovém vektoru je přítomno vícenásobné klonovací místo (MCS). Tuto sekvenci lze proříznout restrikčními enzymy a vložit tak cizí DNA. Když je plazmidový vektor obsahující cizí DNA přijat hostitelskou *E. coli*, nedojde k α-komplementaci, a proto se nevytvoří funkční enzym β-galaktosidáza. Pokud není cizí DNA do vektoru vložena nebo pokud je vložena na jiném místě než MCS, gen lacZ v plazmidovém vektoru doplňuje deleční mutaci lacZ v hostitelské *E. coli* produkující funkční enzym.
## Jak funguje screening modrobílé barvy?
Pro screening klonů obsahujících rekombinantní DNA se na agarovou plotnu přidává chromogenní substrát známý jako X-gal. Pokud se vytvoří β-galaktosidáza, X-gal se hydrolyzuje za vzniku 5-brom-4-chlorindoxylu, který spontánně dimerizuje za vzniku nerozpustného modrého pigmentu zvaného 5,5'-dibromo-4,4'-dichlorindigo. Kolonie vytvořené nerekombinovanými buňkami se proto jeví jako modré, zatímco rekombinované buňky se jeví jako bílé. Požadované rekombinantní kolonie lze snadno vybrat a kultivovat.
Isopropyl β-D-1-thiogalaktopyranosid (IPTG) se používá spolu s X-galem pro modrobílý screening. IPTG je nemetabolizovatelný analog galaktózy, který indukuje expresi genu lacZ. Je třeba poznamenat, že IPTG není substrátem pro β-galaktosidázu, ale pouze induktorem. Pro účely vizuálního screeningu je zapotřebí chromogenní substrát, jako je X-gal.
__Obrázek 1.__Schematické znázornění typického plazmidového vektoru, který lze použít pro modrobílý screening.
__Obrázek 2.__Schematické znázornění typického postupu modrobílého screeningu.
## Modrobílé stínící výrobky (materiály)
Výrobek č.NázevRozpustnostAkcePoužitíSpeciální vlastnosti
[B6650](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/B6650)[X-GlcA](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/B6650)DMFPřístroj pro výrobu a distribuci potravin a nápojůSubstrát pro ß-galaktosidázu a ß-glukuronidázuskríning genové detekce rekombinantních bakterií
- screening modrobílé barvy
[X-GalNAc](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/16658)DMF, DMSOSubstrát pro N-acetyl-ß-galaktosidázuscreening rekombinantních bakterií a *Candida albicans*
- screening modrobílé
S7313[S-Gal<.sup>® sodná sůl](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/S7313)VodaSubstrát pro ß-galaktosidázuskríning genové detekce rekombinantních bakterií
- modrobílý screening
- autoklávovatelný
- zvýšený kontrast pro automatické počítání kolonií
[S9811](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/S9811)[S-Gal®](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/S9811)VodaSubstrát pro ß-galaktosidázuskríning rekombinantních bakterií
- modrobílý screening
- autoklávovatelný
- zvýšený kontrast pro automatické počítání kolonií
[C4478](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/C4478)[S-Gal®/LB Agar Blend](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/C4478)VodaSubstrát pro ß-galaktosidázuscreening rekombinantních bakterií
- modrobílý screening
- autoklávovatelný
- zvýšený kontrast pro automatické počítání kolonií má přidaný IPTG
[B2904](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/B2904)[Bluo-Gal](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/B2904)DMFSubstrát pro ß-galaktosidázuskríning rekombinantních bakterií
- modrobílý skríning
screening/li>
nevyžaduje sterilizaci
B3928[Blue-White Select™ Screening Reagent](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/produkt/sigma/B3928)Roztok připravený k použitíSubstrát pro ß-galaktosidázuskríning rekombinantních bakterií
- modrobílý screening
[16669](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/16669)[Magenta-Gal](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/B8931).DMF, DMSOSubstrát pro ß-galaktosidázuskríning rekombinantních bakterií
- skríning červenobílých
[B8931](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/B8931)[Magenta-Gal](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/16669)MethanolSubstrát pro ß-galaktosidázuskríning rekombinantních bakterií
- červenobílý skríning
[B4252](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/b4252)[5-bromo-4-chlor-3-indolyl ß-D-galaktopyranosid](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/b4252)DMF, DMSOSubstrát pro ß-galaktosidázuskríning rekombinantních bakterií
- modrobílý skríning
- může být použit pro imunocytochemii
- může být použit pro imunocytochemii
- není nutná sterilizace
a href="/CZ/cs/product/sigma/B9146">B9146[5-Bromo-4-chlor-3-indolyl ß-D-galaktopyranosid](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/B9146)DMF, DMSOSubstrát pro ß-galactosidasescreening of recombinant bacteria
- blue-white screening
- není nutná sterilizace
B6024[5-Bromo-4-chlor-3-indolyl ß-D-galaktopyranosid (tableta)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/B6024)DMF, DMSOPodrobný popis produktuSubstrát pro ß-galaktosidázuskríning rekombinantních bakterií
- screening modrobílé
- není nutná sterilizace
[16665](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/16665)[5-Bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-galaktopyranosid](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/16665)DMF, DMSOPodrobný popisSubstrát pro ß-galaktosidázuskríning rekombinantních bakterií
- modrobílý screening
- není nutná sterilizace
[I1284](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/I1284)[Roztok isopropyl ß-D-thiogalaktopyranosidu](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/I1284)Roztok připravený k použitíIndukuje promotor LacScreening rekombinantních bakterií
- screening modrobílé barvy
- může být přidán do kultivačního média
[I6758](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/i6758)[Isopropyl ß-D-1-thiogalaktopyranosid](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/i6758)VodaIndukuje Lac promotorScreening rekombinantních bakterií
- modrobílý screening
[I5502](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/i5502)[Isopropyl ß-D-1-thiogalaktopyranosid](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/i5502)VodaIndukuje promotor LacScreening rekombinantních bakterií
- screening modrobílé
## Protokoly pro modrobílý screening
Kompletní protokol modrobílého screeningu zahrnuje 3 důležité kroky:
- Ligace: ligace cizí DNA do MCS plazmidového vektoru
- Transformace: zavedení plazmidového vektoru s vloženou cizí DNA do kompetentního *E. coli*
- Screening: modrobílý screening k identifikaci rekombinantních bakteriálních kolonií
### Ligace
Nabízíme následující expresní vektory připravené k použití, které lze použít pro stabilní i přechodné expresní systémy. Tyto FLAG-fúzní konstrukty mají počátky replikace pro množení v bakteriálních i savčích buňkách.
| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Výrobek č. | Název | Kompatibilita |
| [E6783](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E6783) | [pFLAG-CMV™-3 expresní vektor](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E6783) | Bakterie, savčí buňky |
| [E7658](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E7658) | [p3XFLAG-CMV™-10 expresní vektor](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E7658) | Bakterie, savčí buňky |
| [E7283](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E7283) | [p3XFLAG-myc-CMV™-26 Expression Vector](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E7283) | Bakterie, savčí buňky |
| [E9033](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E9033) | [expresní vektor pFLAG-Myc-CMV™-22](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E9033) | Bakterie, savčí buňky |
| [E6908](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E6908) | [pFLAG-CMV™-5.1 Expresní vektor](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E6908) | Bakterie, savčí buňky |
| [E9408](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E9408) | [p3xFLAG-Myc-CMV™-25 expresní vektor](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E9408) | Bakterie, savčí buňky |
| [FLMAS](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/FLMAS) | [Sestava pro stabilní expresi aminoterminálního FLAG u savců](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/FLMAS) | Bakterie, buňky savců |
| [E8158](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E8158) | [pFLAG-ATS™ Expression Vector](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E8158) | Bakterie |
| [E8408](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E8408) | [pFLAG-CTC™ Expression Vector](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/E8408) | Bakterie |
| [D3404](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/D3404) | [pUC19 plazmidová DNA z *E. coli* RRI](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/D3404) | Bakterie |
| [D4154](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/D4154) | [pUC18 plasmidová DNA z *E. coli* RRI](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/D4154) | Bakterie |
__Potřebný materiál__
| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reagencie | Vybavení |
| T4 DNA ligázový pufr (KEM0049B) | Zkumavky pro PCR reakce |
| Plasmidový vektor | Thermocykler (volitelný) |
| Vložka (cizí DNA) | Čistící kolona pro PCR ([NA1020](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/NA1020)) |
| T4 DNA ligáza ([KEM0020](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/kem0020), [KEM0019](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/kem0019)) | |
| Sterilní voda bez nukleázy | |
__Následující nastavení reakce pro ligaci__
| | | |
|----------------------|------------|---------------------|
| Komponent | Objem (µL) | Konečná koncentrace |
| T4 DNA ligázový pufr | 2 | 1X |
| | | |
| Vektor | x | 1-10 ng/µL |
| Vložení | 1-10 ng/µL | |
| T4 DNA ligáza | 1 | 6U/µl |
| Sterilní voda | x | NA |
| Celkový objem | 20 | |
- Všechny výše uvedené složky přidejte do čisté reakční zkumavky.
- Inkubujte 30 minut při 25 °C (lze provést v termocykleru).
- Přečistěte DNA pomocí PCR clean-up kolony a eluujte přibližně 50 µl.
- Transformujte 0,1-10 ng ligačního produktu do chemických nebo elektrokompetentních buněk kompatibilních s vektorem.
### Transformace
Vysoce kvalitní plazmid je pro transformační postup nezbytný. Následující soupravy izolují a purifikují vysoce kvalitní plazmid vhodný pro transformaci.
| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobek č. | Název |
| [PLN10](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PLN10) | [GenElute™ Plasmid Miniprep Kit (10 preps)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PLN10) |
| [PLN70](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PLN70) | [GenElute™ Plasmid Miniprep Kit (70 preps)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PLN70) |
| [PLN350](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PLN350) | |
| [PFM10](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PFM10) | [GenElute™ 5 Minute Plasmid Miniprep Kit (10 preps)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PFM10) |
| [PFM50](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PFM50) | [GenElute™ 5 Minute Plasmid Miniprep Kit (50 preps)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PFM50) |
| [PFM250](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PFM250) | [GenElute™ 5 Minute Plasmid Miniprep Kit (250 preps)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PFM250) |
| [PLX15](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PLX15) | [GenElute™ Plasmid Maxiprep Kit (15 preps)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PLX15) |
| [PLD35](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PLD35) | [GenElute™ Plasmid Miniprep Kit (35 preps)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/PLD35) |
Podrobný protokol transformace pomocí chemických nebo elektrokompetentních buněk najdete [](https://www.sigmaaldrich.com)[zde](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/competent-cells).
### Screening
Nabízíme řadu chromogenních substrátů, které pomáhají při screeningu rekombinantních bakterií. Některé produkty lze použít k rozetření na LB agarové plotny (screeningový protokol 1), zatímco jiné se zapracovávají do mikrobiálního média (screeningový protokol 2). Tyto produkty se používají spolu s IPTG, kdekoli je to nutné. Protokoly pro oba postupy jsou uvedeny níže.
__Screeningový protokol 1 (platí pro čísla výrobků__ B6650, [16658](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/16658), B2904, B3928, [16669](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sial/16669), [B8931](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/B8931)__)__
- Na LB agarové plotny rozetřete 40 µl nebo odpovídající množství zásobního roztoku chromogenního substrátu a 10 µl roztoku IPTG pomocí sterilního rozmetadla (přidání IPTG při použití výrobku číslo B3928 není nutné, protože již obsahuje IPTG).
- Desky by měly obsahovat desky s příslušným antibiotikem a bez antibiotika jako kontroly.
- Desky nechte zaschnout v laminární komoře s mírně pootevřenými víčky.
- Rozetřete 10-100 µl transformované *E. coli* buněk na LB agarové desky pomocí sterilního rozmetadla.
- Inkubujte desky 24-48 hodin při 37 °C.
- Na povrchu agaru se objeví modré a bílé kolonie. Vyberte rekombinantní buňky v bílých koloniích ke kultivaci.
__Screeningový protokol 2 (platí pro čísla výrobků__ S7313, S9811, C4478__)__
- Připravte LB agar navážením příslušného práškového média, agaru a vody do sterilní baňky. Případně odvažte příslušné množství C4478 a přidejte do vody ve sterilní baňce.
- Před autoklávováním přidejte do média 300 mg/l výrobků číslo S7313 a S9811 a 500 mg/l citrátu železito-amonného (číslo výrobku F5879). Tomuto kroku se vyhněte, pokud používáte C4478
- Autoklávujte médium a ochlaďte ho jen natolik, aby bylo možné s baňkou manipulovat.
- Přidejte do média vhodnou koncentraci vybraného antibiotika.
- Nalijte přibližně 25-30 ml LB agaru do sterilních destiček a nechte je s mírně pootevřenými víčky ztuhnout.
- Na destičky LB agaru rozetřete 10-100 µl transformovaných *E. coli* buněk pomocí sterilního rozmetadla.
- Inkubujte destičky 24-48 hodin při 37 °C.
- Na povrchu agaru se objeví modré a bílé kolonie. Vyberte rekombinantní buňky v bílých koloniích ke kultivaci.
__Obrázek 3.__Výběr modrobílé barvy rekombinantních bakterií pomocí X-gal.
## Omezení modrobílého screeningu
- Modrobílá technika je pouze screeningový postup, nejedná se o selekční techniku.
- Gen lacZ ve vektoru může být někdy nefunkční a nemusí produkovat β-galaktosidázu. Výsledná kolonie nebude rekombinantní, ale bude se jevit jako bílá.
- Je možné, že do MCS bude vložena malá sekvence cizí DNA, která změní čtecí rámec genu lacZ. To má za následek falešně pozitivní bílé kolonie.
- Malé inserty uvnitř čtecího rámce genu lacZ mohou vést k nejednoznačným světle modrým koloniím, protože β-galaktosidáza je pouze částečně inaktivována.
### Odkazy
1\.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 1. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
2\.
Padmanabhan S, Banerjee S, Mandi N. [Screening of Bacterial Recombinants: Strategies and Preventing False Positives](http://www.intechopen.com/download/get/type/pdfs/id/21711). [https://doi.org/10.5772/22140](https://doi.org/10.5772/22140)
__Související články__
- [Úvod do transfekce buněk](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/transfection-reagents)
- [Úvod do transformace kvasinek](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/introduction-to-yeast-transformation)
- [Restrikční endonukleázy - Molekulární nůžky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/restriction-endonucleases-the-molecular-scissors)
- [Klonování zájmových genů do plazmidového vektoru](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/restriction-enzyme-cloning-manual-cloning)
- [Promotérský systém T7](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/t7-promoter-system)
- [Reverse Transfection of Plasmid DNA](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/xtg-reverse-transfect-pdna)
- [3xFLAG® System Expression Vectors for Ultra-Sens](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/3x-flag)
- [Bacterial Transformation Protocols](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/competent-cells)
- [Zobrazit více](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
__Související kategorie výrobků__
- [Detekční substráty a enzymy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/protein-biology/proteins-and-enzymes/detection-substrates-and-enzymes)
- [Molekulární klonování a exprese proteinů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/cloning-and-expression/molecular-cloning-and-protein-expression)
- [Povrchově aktivní látky – aniontové, kationtové, zwitteriontové, protipěnivé](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/chemistry-and-biochemicals/biochemicals/detergents)
- [Sacharidy pro biochemický výzkum](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/chemistry-and-biochemicals/biochemicals/carbohydrates)
- [Plasmidová DNA | Sady pro purifikaci plasmidů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/nucleic-acid-purification/plasmid-dna-purification)
Nejvyšší
__Chcete-li pokračovat, musíte se přihlásit.__
Přihlásit__Nemáte účet?__Registrovat
Toto je strojově přeložená stránka.
Podpora[Zákaznická podpora](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/support/customer-support)[Kontaktujte nás](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/offices)[ČASTO KLADENÉ DOTAZY](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Bezpečnostní listy (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/documents-search?tab=sds)[Certifikáty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/documents-search?tab=coa)[Kvalita a regulace](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulačky a aplikace](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/support/calculators-and-apps)[Webové semináře](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/webinars)
Objednávky[Vyhledávání objednávek](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/order-lookup)[Rychlá objednávka](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/quick-order)[Vlastní produkty](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/services/custom-products)[Řešení pro elektronické obchodování](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Společnost[O nás](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/about-us)[Odpovědnost](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/ssbi)[Události](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/events)[Tiskové zprávy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/partnership-programs)[Kariéra](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Kanceláře](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/collections/offices)
Sociální média
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Výzkum. Vývoj.__
Jsme předním dodavatelem pro světový průmysl Life Science s řešeními a službami pro výzkum, vývoj a výrobu biotechnologií a vývoj a výrobu farmaceutických léčiv.
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)
[Sigma-Aldrich® Roztoky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Řešení](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/bioreliance)[Millipore® Roztoky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/millipore)[SAFC® Řešení](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/safc)[Milli-Q® Roztoky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/milliq)[Supelco® Řešení](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Německo a/nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena, včetně vytěžování textu a dat pro trénink umělé inteligence a podobných technologií.
Reprodukce jakýchkoli materiálů z těchto stránek je bez povolení přísně zakázána.
[Podmínky používání webu](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/site-use-terms)|[Zásady ochrany osobních údajů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/privacy-statement)|[Všeobecné podmínky prodeje](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Souhlas s autorskými právy](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa stránek](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/site-map)