Merck
Charakterisierung viraler Vektoren und Biosicherheit
Entwickler von Gentherapien und genmodifizierten Zelltherapien bieten Patienten weltweit lebensrettende Behandlungen an. Wenn neue Produkte für klinische Studien auf den Markt kommen, sind Biosicherheitsprüfungen und Charakterisierungen unerlässlich, um Sicherheitsbedenken lange vor der Verabreichung an Patienten auszuräumen. Ebenso wichtig ist es, Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Herstellungsprozess oder der Markteinführung zu erkennen, damit dringend benötigte Therapien zuverlässig – schnell und sicher – auf den Markt gebracht werden können.
Grafik zur Veranschaulichung der Biosicherheits- und Charakterisierungsprüfungen klinischer und kommerzieller Gentherapien
Aufgrund der Besonderheiten von Gentherapieprodukten lassen sich herkömmliche Test- und Charakterisierungsmethoden nicht immer auf virale Vektoren wie das adeno-assoziierte Virus (AAV), Retroviren/Lentiviren oder Adenoviren anwenden. Entwickler nutzen eine Kombination aus Routine- und maßgeschneiderten Methoden, um die Identität, Wirksamkeit, Sicherheit und Stabilität ihrer neuen Therapien umfassend zu analysieren. Es ist bekannt, dass eine vollständige Methodenentwicklung und -validierung die Zeitpläne verlängert.
Die kürzlich erfolgte Einführung eines innovativen, flexibleren „Plattform“-Ansatzes bietet Entwicklern ein besseres Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und individueller Anpassung. Die BioReliance®-Gentherapiedienstleistungen umfassen beispielsweise vorgefertigte Assays, die weltweit in Zulassungsanträgen verwendet wurden. Diese Assays wurden so entwickelt und validiert, dass bestimmte Parameter (z. B. das Zielgen) individuell angepasst werden können, was wiederum einen optimierten Validierungsansatz ermöglicht. Entwickler können diese Möglichkeiten erkunden und erfahren, wie ein Plattformansatz die Markteinführungszeit verkürzen kann.
Dokumentensuche
Suchen Sie nach genaueren Informationen?
Nutzen Sie unsere Dokumentensuche, um Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen zu finden.
Dokumente suchen
Anforderungen an Gentherapie-Tests
 PlasmideZellbankenVirus-AusgangsmaterialUnverarbeitete MassenernteGereinigte GroßmengeEndchargeTransduzierte Zellen
Charakterisierung der Zelllinie ✓     
Adventive Erreger✓✓✓✓✓✓✓
Identität✓✓✓✓✓✓ 
Titer  ✓✓✓✓ 
Biologische Aktivität    ✓✓ 
Rückstände    ✓✓ 
Produkteigenschaften
(Osmolarität, Aussehen, pH-Wert)
     ✓ 
Prüfung auf replikationsfähige Viren   ✓✓  
Genexpression    ✓✓✓
Vektorintegration      ✓
Plasmidüberwachung    ✓  
Rohstoffe
Bei vielen neuen Therapien, insbesondere bei Zelltherapien, ist es sehr schwierig, Produkte menschlichen oder tierischen Ursprungs aus dem Herstellungsprozess zu entfernen. Werden diese Materialien im Prozess verwendet, ist es unerlässlich, dass sie gründlich getestet werden, um sicherzustellen, dass sie frei von Fremdstoffen sind.
Zellbanken
Zellbanken, die zur Herstellung biologischer Therapien verwendet werden, müssen gemäß den behördlichen Richtlinien für Biologika gründlich charakterisiert und getestet werden, um sicherzustellen, dass sie frei von Fremdstoffen sind. Diese Tests können die Überprüfung des Zelltyps, Tests auf Bakterien, Pilze, Mykoplasmen und möglicherweise Mykobakterien, virale Assays mit breiter Spezifität sowie Assays für spezifische Viren und Assays für Retroviren umfassen.
Ungereinigtes Ausgangsmaterial
Die Untersuchung von ungereinigtem Rohmaterial, das transfizierte Produzentenzellen enthalten kann, sollte eine Identitätsprüfung umfassen und gegebenenfalls die Bestätigung des Zielgens beinhalten. Der Titer der Vektoren sollte in dieser Phase ebenfalls bestimmt werden. Das Fehlen replikationsfähiger viraler Vektoren sollte ebenfalls bestätigt werden. Tests auf Mikroorganismen (wie Bakterien, Pilze und Mykoplasmen) sind für dieses Material ebenso geeignet wie breit spezifische Tests auf Fremdviren.
Prozessfreigabe
Im Gegensatz zu herkömmlichen Biopharmazeutika und nicht-umhüllten viralen Vektoren (wie AAV und Adenovirus) kann bei umhüllten viralen Vektoren wie Retro- und Lentiviren keine virale Clearance für ihre Herstellungsprozesse geltend gemacht werden. Es ist nicht möglich, potenzielle virale Kontaminanten abzutrennen oder zu inaktivieren, ohne das Produkt nachteilig zu beeinflussen. Bei nicht-umhüllten viralen Vektoren können jedoch Schritte zur Virusinaktivierung und -entfernung in den Herstellungsprozess integriert werden, und für viele dieser Prozesse kann eine Virusreduktion geltend gemacht werden.
Gereinigtes Bulk
Das gereinigte Bulk sollte eine Identitätsprüfung umfassen, wie beispielsweise die Bestätigung des Zielgens und des AAV-Serotyps. Die Quantifizierung des infektiösen Titers, des Genomtiters und der Wirksamkeit ist in dieser Phase angemessen. Das Fehlen mikrobieller Kontaminationen und replikationsfähiger Vektoren sollte ebenfalls bestätigt werden. Eine Überprüfung auf das Fehlen von Produkt- und Prozessverunreinigungen wird ebenfalls empfohlen.
Endprodukt
Die Identität des endgültigen Vektorprodukts muss bestätigt werden. Diese Prüfung kann die Sequenzierung des Zielgens, die Bestimmung des Infektionstiters, des Genomtiter sowie Wirksamkeitsprüfungen umfassen. Auch die Sterilität und der Endotoxingehalt sollten analysiert werden. Darüber hinaus sollten die Eigenschaften des Endprodukts bestimmt werden, darunter Vektoraggregation, pH-Wert, Osmolalität, Aussehen und Partikelgehalt.
Arbeitsablauf
Ein medizinisches Fachpersonal erklärt einer Familie die Gentherapie
Herstellung von Gentherapeutika
Der Aufstieg der Gentherapien treibt rasante Innovationen voran, doch die Hersteller stehen bei der Umsetzung neuer Therapien vor komplexen Herausforderungen.
Die „Viral Vector Upstream Processing“-Anlage, die durch einen rechteckigen Körper dargestellt wird, hat abgerundete Ecken und in der Mitte befindet sich eine ovale Öffnung. Die Antenne besteht aus einer geraden vertikalen Linie mit einem kleinen Kreis am Ende.
Die richtigen Entscheidungen im Upstream-Prozess wirken sich nicht nur auf den Titer des viralen Vektors aus, sondern auch auf die Downstream-Prozesse, die Zeitpläne und die behördliche Zulassung.
„Viral Vector Downstream Processing“ ist eine violette Strichzeichnung eines minimalistischen Roboters mit rechteckigem Körper, stämmigen Beinen und einer Antenne auf dem Kopf, vor weißem Hintergrund.
Effiziente Verfahren zur Virusaufreinigung können die Ausbeute steigern, die Zeit bis zur Verabreichung an den Patienten verkürzen und die Herstellungskosten senken
Es handelt sich um ein steriles Einweg-Filtrationssystem, das bei der Herstellung von Virusvektoren zum Einsatz kommt.
Die Entwicklung einer kommerziell tragfähigen Gentherapie erfordert ein hohes Maß an anwendungstechnischem und regulatorischem Fachwissen.
Es handelt sich um ein Förderband mit drei Behältern, wobei der mittlere von einer Maschine befüllt wird, die im Rahmen eines Auftrags zur Entwicklung und Herstellung von viralen Vektoren betrieben wird.
CDMO-Partnerschaften spielen eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung klinischer Pipelines und der erfolgreichen Markteinführung