Direkt zum Inhalt
Merck

AABH9A22E518

AA BLOCKS, INC.

MSC-1186

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise

Größe auswählen

1 MG
354,90 €
5 MG
724,56 €
10 MG
1.094,22 €
25 MG
2.078,60 €
50 MG
3.262,35 €
100 MG
5.154,96 €

Lieferanten-SKU: AA029RV7-1MG

354,90 €


Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.


Größe auswählen

Ansicht ändern
1 MG
354,90 €
5 MG
724,56 €
10 MG
1.094,22 €
25 MG
2.078,60 €
50 MG
3.262,35 €
100 MG
5.154,96 €

About This Item

CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.91
MDL-Nummer:

Lieferanten-SKU: AA029RV7-1MG

354,90 €


Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.

Iupac Name

N-(3-(((2-(5-chloro-4-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)pyrimidin-4(1H)-ylidene)amino)methyl)pyridin-2-yl)-N-methylmethanesulfonamide

Inchi Code

1S/C19H17ClFN7O2S/c1-28(31(2,29)30)19-11(4-3-8-23-19)10-24-14-7-9-22-17(26-14)18-25-13-6-5-12(20)15(21)16(13)27-18/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,25,27)(H,22,24,26)

InChIKey

WBFJDKLBAAHKIL-UHFFFAOYSA-N

Lagertemp.

2~8 C

Purity

99%

Country of Origin

US

Product Link

https://www.aablocks.com/prod/2871698-23-4

Synonym

MSC-1186

MSDS

https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2871698-23-4


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.