Merck
195650
Sigma-Aldrich
2-Nitro-imidazol
98%
Synonym(e):
Azomycin
Größe auswählen
250 MG
49,10 €
1 G
80,70 €
49,10 €
Auf LagerDetails
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
49,10 €
1 G
80,70 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3N3O2
CAS Number:
Molekulargewicht:
113.07
Beilstein:
116444
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
49,10 €
Auf LagerDetails
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
287 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
InChIKey
YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
740624136255N7778
7-Nitroindazol ≥98%
N7778
7-Nitroindazol
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
mp
50-55 °C
mp
251-255 °C (lit.)
mp
-
functional group
nitro
functional group
ether, nitro
functional group
nitro
functional group
-
Allgemeine Beschreibung
2-Nitroimidazole is a natural antibiotic[1].
Anwendung
Used to prepare nitroimidazole substituted boronic acids as precursors for imaging hypoxic tissue.[2] Also used to prepare potential site-selective radiosensitizers for estrogen receptor-rich tumors.[3]
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hinweis zur Analyse
solubility :
50 mg/mL in NH4OH : soluble, clear, green-yellow, to very dark green-yellow to very dark yellow
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)