Merck
447528
Sigma-Aldrich
11-Mercapto-1-undecanol
97%
Synonym(e):
11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecan-1-thiol, 11-Mercaptoundecanol, MUD
Lineare Formel:
HS(CH2)11OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.37
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
33-37 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
InChIKey
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Anwendung
Wird in einer zweistufigen Synthese von unsymmetrischen Disulfiden verwendet, die keinen Alkoholschutz erfordert.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen