Fortfahren mit
612871
Kaliumfluorid -Lösung
suitable for NMR (reference standard), 0.2 M in water, D2O 10 % (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
2.620,00 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
2.620,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
analytical standard
composition
D2O, 10% (99.9 atom % D)
concentration
0.2 M in water
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
8 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
SMILES string
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
General description
NMR reference standard (0.2 M in water, D2O 10% (99.9 atom % D)) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Preparation Note
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
612022612030613223
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
concentration
0.2 M in water
concentration
2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D)
concentration
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
concentration
20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D)
composition
D2O, 10% (99.9 atom % D)
composition
TMS, 0.05%
composition
TMS, 0.05%
composition
CFCl3, 0.4% , TMS, 0.05%
NMR tube size
8 mm × 8 in.
NMR tube size
5 mm × 8 in.
NMR tube size
5 mm × 8 in.
NMR tube size
5 mm × 8 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumfluorid -Lösung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)