Merck
674249
Sigma-Aldrich
11-Mercapto-1-undecanol
99%
Synonym(e):
MUD, 11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecan-1-thiol, 11-Mercaptoundecanol
Lineare Formel:
HS(CH2)11OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.37
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
33-37 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
InChIKey
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Anwendung
Oxidation to the corresponding disulfide by N-phenyltriazolinedione (Aldrich Catalog No. 280992) without the need for hydroxyl protection. This compound is used to produce hydrophilic SAMs. The resulting monolayers which are terminated with alcohols can be further functionalized with various groups even when attached to gold nanoparticles.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
6-Mercapto-1-hexanol 97%
Sigma-Aldrich
451088
6-Mercapto-1-hexanol
16-Mercaptohexadecansäure 90%
Sigma-Aldrich
448303
16-Mercaptohexadecansäure
16-Mercaptohexadecansäure 98%
Sigma-Aldrich
674435
16-Mercaptohexadecansäure
6-Mercaptohexansäure 90%
Sigma-Aldrich
674974
6-Mercaptohexansäure
1-Dodecanthiol ≥98%
Sigma-Aldrich
471364
1-Dodecanthiol
3-Cyanopropyl-trichlorosilane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.41248
3-Cyanopropyl-trichlorosilane
Jinda Fan, J.; Chen, S.; Gao, Y.
Colloids and Surfaces, B: Biointerfaces, 28, 199-207 (2003)
N-Phenyltriazolinedione as an efficient, selective, and reusable reagent for the oxidation of thiols to disulfides
Angelos C, et al.
Tetrahedron Letters, 47, 9211-9211 (2006)
Chapman, R. G.; et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 8303-8303 (2000)
M Alles et al.
Biofouling, 31(5), 469-480 (2015-07-15)
Fouling release (FR) coatings are increasingly applied as an environmentally benign alternative for controlling marine biofouling. As the technology relies on removing fouling by water currents created by the motion of ships, weakening of adhesion of adherent organisms is the
Rui R Costa et al.
Biomacromolecules, 19(8), 3401-3411 (2018-07-04)
We introduce elastin-like recombinamers (ELRs) as polypeptides with precise amino acid positioning to generate polypeptide coatings with tunable rigidity. Two ELRs are used: V84-ELR, a hydrophobic monoblock, and EI-ELR, an amphiphilic diblock. Both were modified with the amine-reactive tetrakis (hydroxymethyl)
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.