Fortfahren mit
CIAH987EB5B4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)butane-1,3-dione
Synonym(e):
(2Z)-4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-(4-methylphenyl)-2-buten-1-one
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H9O2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
WRZMHTIRFOFFPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Store at room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Boiling Point
269.9C at 760 mmHg
Melting Point
44-46C
Density
1.252±0.06g/cm3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)