Merck
1.05437
Millipore
MUELLER-HINTON-Agar
Form
powder
Qualitätsniveau
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.2-7.6 (37 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
35 g/L
Anwendung(en)
clinical
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Lagertemp.
20-25°C
Allgemeine Beschreibung
zum Testen der Sensitivität von klinisch bedeutsamen Pathogenen
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar bis opaleszierend
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,2 - 7,6
Erstarrungsverhalten (2 Std., 40 °C): Flüssigkeit
Durchmesser der Inhibitionszone/Ampicillin 10 μg (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 16 - 22 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/Tetracyclin 30 μg (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 18 - 25 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/Gentamicin 10 μg (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 19 - 26 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/Polymyxin B 300 U/IE (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 12 - 17 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/SXT 1,25 μg + 23,75 μg (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 24 - 32 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/Ampicillin 10 μg (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): 27 - 35 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/Tetracyclin 30 μg (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): 19 - 28 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/Gentamicin 10 μg (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): 19 - 27 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/Polymyxin B 300 U/IE (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): 7 - 13 mm
Durchmesser der Inhibitionszone//SXT 1,25 μg + 23,75 μg (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): 24 - 32 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/Gentamicin 10 μg (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): 16 - 23 mm
Durchmesser der Inhibitionszone/SXT 1,25 μg + 23,75 μg (Enterococcus faecalis ATCC 33186):≥ 20 mm
Inkubation: 24 Std., 35  C, aerob.
Fußnote
Wir bieten je nach Bedarf zwei Medientypen: das optimal granulierte GranuCult® und das kostengünstige NutriSelect® Kulturmedium in Pulverform.
Die Bezeichnungen „basic“, „plus“ oder „prime“ werden hinzugefügt, um auf das Niveau der Qualitätskontrolle hinzuweisen, von der grundlegenden Qualitätskontrolle (basic) über die Standardqualitätskontrolle (plus) bis hin zur erstklassigen Qualitätskontrolle (prime), bei der die Einhaltung jeglicher regulatorischen Anforderungen gewährleistet wird.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen