Merck
DX2090
Supelco
p-Dioxane
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
1,4-Dioxane, 1
About This Item
Lineare Formel:
-O(CH2)2O(CH2)2-
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191504
EG-Index-Nummer:
204-661-8
bp:
101.5 °C/1013 hPa
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Agentur
meets USP/NF
Dampfdruck
41 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Haltbarkeit
60 mo. (from manufacture date)
Verunreinigungen
≤0.0016 meq/g Titrable acid
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Carbonyl (as HCHO)
≤0.05% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤0.005%
Farbe
APHA: ≤20
pH-Wert
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Übergangstemp.
flash point 11 °C
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Hinweis zur Analyse
Expiration dateExp 60 months from mfg dateAssay (GC)99.0% minBHT stabilizer presentConformsCarbonyl (as HCHO)0.01% maxColor (APHA)20 maxEvaporation residue0.005% maxFreezing point11.0°C minIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)0.005% maxTitrable acid0.0016meq/g maxWater (H2O)0.05% max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)