Merck
TM-1L-BK
Vorratsreagenz – ABO & RHD (Rh)-Spezifitäten
Anti-A,B from the clones ES-15/ES-4, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
Synonym(e):
Anti-A,B (clones ES-15/ES-4), Blood Grouping Reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
ES-15/ES-4, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
agglutination assay
Citations:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Vorratsreagenz – ABO & RHD (Rh)-Spezifitäten, Anti-A,B from the clones ES-15/ES-4, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
biological source
mouse
antibody form
unpurified
clone
ES-15/ES-4, monoclonal
form
liquid
packaging
pack of 1 L
concentration
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Application
Bulk.
For use by Tube;Slide;Microplate techniques.
General description
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filter Shelf Life: 36 months from date of filtration For the manufacture of blood typing IVD′s For In Vitro use only
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c