Merck
TU-1L-BK
Anti-E (Klon MS-16/MS-21/MS-63), Blutgruppenbestimmungsreagens
Anti-e from the clone MS-16/MS-21/MS-63, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonym(e):
Vorratsreagenz – RHCE (Rh)-Spezifitäten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
antibody form
unpurified
clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 1 L
concentration
15-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
TU-10X5ML-BTU-10X5ML-UGK-1L-BK
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
clone
MS-62/MS-69, monoclonal
antibody form
unpurified
antibody form
-
antibody form
unpurified
antibody form
unpurified
technique(s)
agglutination assay: suitable
technique(s)
agglutination assay: suitable
technique(s)
agglutination assay: suitable
technique(s)
agglutination assay: suitable
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
isotype
IgM
isotype
IgM
isotype
IgM
isotype
IgM
Application
Bulk
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplatten-, Gel- und Säulentechniken
General description
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 30 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2